Documentos clave
NAC-A150/12
Millipore
Conector NovAseptic
according to PED, ASTM® (Tube Standard ASTM A270)
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
stainless steel bolt (EN 1.4401/ EN 1.4301 (EN 10269))
stainless steel lock ring ((ASME 479)/EN 1.4404 (EN 10272))
stainless steel welding flange ((ASME SA-479)/EN 1.4435 (EN 10272))
Nivel de calidad
Agency
ASTM® (Tube Standard ASTM A270)
according to PED
descripción
manually polished
Parámetros
-1- -7 bar pressure range
-80-200 °C temp. range
peso
0.6 kg (1.3 lb)
Aplicación
La junta aplicada (no incluida) puede tener límites de temperatura o de presión de diseño diferentes a los del conector NovAseptic. El componente más débil en el producto montado determina los límites máximos de temperatura y presión del diseño.
Envase
Todos los extremos abiertos del conector NovAseptic están protegidos con cubiertas de plástico cuando se entrega. El conector NovAseptic viene premontado y empaquetado en una caja cerrada.
Otras notas
Conector NovAseptic, según PED, tubo estándar ASTM A270
Información legal
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials