Key Documents
MXPESP18N
Millipore
Válvulas para muestreo sanitario MicropreSure®
316L stainless steel, 1/8in. NPT valve for On-line sampling and filtration of aqueous liquids
Sinónimos:
Válvula para muestreo de acero inoxidable
About This Item
UNSPSC Code:
41116129
eCl@ss:
32160606
NACRES:
NB.24
material
316L stainless steel
manufacturer/tradename
MicropreSURE®
valve size
1/8 in.
input
sample type beverage(s)
sample type dairy
sample type bottled water
sample type food(s)
sample type sport drink
sample type wine
sample type soft drink
sample type pharmaceutical(s)
sample type cider
sample type beer
application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
shipped in
ambient
General description
La válvula para muestreo sanitario MicropreSure® es un accesorio del muestreador MicropreSure®. El muestreador MicropreSure® es un muestreador para filtración en línea que simplifica los análisis microbiológicos durante el proceso. Se trata de un diseño sencillo y protector que permite el procesamiento aséptico de las muestras justo en el lugar de recogida, reduciendo así el riesgo de contaminación. La válvula de muestreo sanitario se instala en la conexión de salida del puerto de muestreo.
Application
La válvula para muestreo sanitario MicropreSure® se utiliza para el muestreo y la filtración en línea de líquidos acuosos como cerveza, productos lácteos, agua embotellada, análisis de productos farmacéuticos, refrescos, sidra, bebidas deportivas y vino para pruebas de contaminación microbiana.
Legal Information
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Protocolos
MicropreSure® on-line filtration system for in-process microbiology testing
MicropreSure® on-line filtration system for in-process microbiology testing
MicropreSure® on-line filtration system for in-process microbiology testing
MicropreSure® on-line filtration system for in-process microbiology testing