Documentos clave
MR-122
Sigma-Aldrich
EmbryoMax® FHM Mouse Embryo Media
(1X), Liquid, w/o Phenol Red and BSA
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.71
Nivel de calidad
Formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Specialty Media
EmbryoMax®
técnicas
cell culture | embryo: suitable
cell culture | stem cell: suitable
entrada
sample type: mouse embryo(s)
Información legal
EmbryoMax is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable