Documentos clave
MR-006
Sigma-Aldrich
EmbryoMax® Modified DPBS with BSA and phenol red
liquid, with BSA and phenol red, EmbryoMax®
Sinónimos:
PBS, phosphate buffered saline
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.75
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
EmbryoMax® Modified DPBS with BSA and phenol red, The EmbryoMax Modified DPBS with BSA & phenol red is available in a 100 mL format and has been optimized and validated for Embryo Culture.
Nivel de calidad
Formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Specialty Media
EmbryoMax®
técnicas
cell culture | embryo: suitable
cell culture | stem cell: suitable
entrada
sample type: mouse embryo(s)
Almacenamiento y estabilidad
Store at 2 to 8°C for up to 2 months & 1 day
Note: Our EmbryoMax Liquid Mouse Embryo Media is produced on a bi-monthly basis. For regular users, we encourage standing orders to ensure that backorders do not occur.
Información legal
EmbryoMax is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable