Key Documents
MPSTD4
Millipore
Patrón de proteínas en color mPAGE®
Sinónimos:
protein markers, protein molecular weight markers, protein standards
About This Item
UNSPSC Code:
41105337
NACRES:
NC.01
form
liquid
mol wt
10-203 kDa
packaging
pkg of 500 μL
manufacturer/tradename
Millipore MPSTD4
storage temp.
−20°C
General description
Los patrones proteicos en color mPAGE® consisten en una mezcla de diez proteínas preteñidas muy purificadas que van de 10 kDa a 203 kDa, covalentemente unidas a diferentes cromóforos. Los patrones proteicos en color mPAGE® están diseñados para observar la separación de las proteínas durante la SDS-PAGE, verificando la eficacia de la electrotransferencia Western en las membranas y aproximando el tamaño de las proteínas.
Disolución tampón de almacenamiento: Tris-H3PO4 62,5 mM (pH 7,5 a 25 °C), EDTA 1 mM, SDS al 2 %, DTT 10 mM, NaN3 1 mM, glicerol al 33 %. Cargue 2,5 a 10 μl por carril.
  • Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Application
SDS-PAGE, Western blot
  • Inmunotransferencia (Western)
  • Transferencia Western
Other Notes
4 °C durante un máximo de 3 meses o 25 °C durante un máximo de dos semanas.
Legal Information
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
Visite la Librería de documentos
Artículos
Descubra el sistema mPAGE® Lux Casting para geles de SDS-PAGE listos para usar en 3 minutos. Geles SDS-PAGE recientes que están listos cuando los necesita.
Descubra el sistema mPAGE® Lux Casting para geles de SDS-PAGE listos para usar en 3 minutos. Geles SDS-PAGE recientes que están listos cuando los necesita.
Descubra el sistema mPAGE® Lux Casting para geles de SDS-PAGE listos para usar en 3 minutos. Geles SDS-PAGE recientes que están listos cuando los necesita.
Refresh your gel casting workflow with ready-to-use SDS-PAGE gels in just 3 minutes. Discover faster, simpler, and safer gel casting methods.
Ver todo
Protocolos
Resumen de la química del gel de poliacrilamida e instrucciones detalladas para preparar a mano geles de poliacrilamida con los kits de moldeo del gel bis-Tris TurboMix mPAGE®
Resumen de la química del gel de poliacrilamida e instrucciones detalladas para preparar a mano geles de poliacrilamida con los kits de moldeo del gel bis-Tris TurboMix mPAGE®
Resumen de la química del gel de poliacrilamida e instrucciones detalladas para preparar a mano geles de poliacrilamida con los kits de moldeo del gel bis-Tris TurboMix mPAGE®