Key Documents
MPPVICPK1
Milli-Q
Filtro Optimizer 0,1μm
Optimized to deliver ultrapure water for trace elemental analysis.
About This Item
UNSPSC Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
material
polypropylene filter
Quality Level
feature
elemental trace analysis
packaging
pkg of 1 unit
pore size
0.1 μm pore size
compatibility
for use with Milli-Q® Element
for use with Q-POD® Element
shipped in
ambient
General description
El filtro final Optimizer de 0,1μm es un fungible de purificación de agua de laboratorio que elimina específicamente las trazas de partículas del agua ultrapura.
Application
Para utilizar con unidades de purificación Milli-Q® IQ Element y Q-POD® Element, que están diseñadas para suministrar agua ultrapura adecuada para análisis de trazas y ultratrazas, como ICP-MS, GF-AAS e IC de trazas.
Features and Benefits
  • Fabricado según las normas de limpieza utilizadas en la industria de los semiconductores.
  • El filtro garantiza que no se liberen partículas en el agua ultrapura.
Legal Information
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany