Key Documents
MPE300025
Millipore
Filtros para centrífuga Microcon®
MWCO 300 kDa, polyethersulfone membrane (Biomax), sample volume 0.5 mL
Sinónimos:
Biomax polyethersulfone (PES) membrane centrifuge filter
About This Item
UNSPSC Code:
41104916
NACRES:
NB.24
material
polyacetal base (membrane support)
polycarbonate device top
polyethersulfone membrane (Biomax)
polypropylene tube (filtrate/concentrate)
silicone O-ring (medical grade)
sterility
non-sterile
product line
Microcon®
feature
holdup volume> 10 μL
parameter
0.5 mL sample volume
L
4.5 cm (1.8 in.)
diam.
12.3 mm
filtration area
0.32 cm2
pore size
300 kDa MWCO
General description
Tipo de filtro: Ultrafiltración
Concentran y desalan de manera sencilla y eficiente disoluciones de cualquier macromolécula utilizando cualquier centrífuga que pueda aceptar tubos de 1,5 ml.
Con la membrana Biomax, los filtros Microcon® ofrecen:
  • Giro inverso para maximizar la recuperación, incluso en las muestras más pequeñas
  • Práctico almacenamiento de la muestra filtrada o concentrada en tubos de microcentrífuga convencionales
  • Factores de concentración de hasta 100X
Aplicación de la muestra:
  • Plantas
Application
Estos filtros de centrífuga de 0,5 ml permiten la concentración de biomoléculas con un NMWL de 300 kDa. Los filtros de centrífuga Microcon® son ideales para la concentración y la desalación.
Features and Benefits
  • Gran recuperación para volúmenes pequeños con espín inverso (factor de concentración inferior a 20X)
  • Membrana Biomax
  • Procesamiento rápido
Physical form
Código de colores: ámbar
Legal Information
MICROCON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany