Documentos clave
MP0DPIL0T
Millipore
Soporte escala piloto
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materiales
304 stainless steel
Nivel de calidad
Adaptador
1.5 in. gauge port sanitary flange
1.5 in. inlet/outlet sanitary flange
compatibilidad
for use with Pod Filters
Aplicación
Para configuraciones de Pod de hasta 2,2 m2
Información legal
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pieza de repuesto