Key Documents
MHA00MRS2
Millipore
Caldo De Man, Rogosa y Sharpe
capacity 2 mL, For final product testing or in-process testing, for lactic acid bacteria, input: beverage(s)
Sinónimos:
Caldo MRS
About This Item
UNSPSC Code:
41106225
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.74
Quality Level
sterility
sterile
form
liquid
shelf life
12 mo.
feature
ready-to-use
packaging
pack of 50 tests
capacity
2 mL
filling volume
2 mL
color
clear red-brown
input
sample type beverage(s)
sample type sport drink
sample type cider
sample type soft drink
sample type beer
sample type wine
sample type cosmetics
sample type food(s)
sample type bottled water
pH
6.5±0.2 (25.0 °C)
application(s)
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
microbiology
water monitoring
compatibility
for use with MF-method
for use with Microfil®
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
suitability
Lactobacillus brevis
Lactobacillus fermenti
lactic acid bacteria
General description
EL caldo MRS se utiliza para el enriquecimiento, el cultivo y el aislamiento de todas las especies de Lactobacillus. La formulación de los medios MRS fue desarrollada por de Man, Rogosa y Sharpe {23} para sustituir el medio de zumo de tomate y el medio de zumo de tomate con extracto de carne. Es un medio que propicia el buen crecimiento de los lactobacilos en general, incluso de las cepas que han mostrado un crecimiento deficiente en los medios existentes, como las cepas de L. brevis y L. fermenti. Los medios de cultivo MRS contienen polisorbato (Tween 80), acetato, magnesio y manganeso, que se sabe que actúan como factores de crecimiento especiales para los lactobacilos, así como una rica base de nutrientes. Como estos medios muestran un grado muy bajo de selectividad, pueden crecer en ellos especies de Pediococcus y Leuconostoc, así como otras bacterias secundarias. La mayor parte de la microflora que la acompaña puede ser inhibida por acetato de talio, ácido sórbico, ácido acético, nitrito de sodio, cicloheximida y polimixina. Las especies de Lactobacillus aparecen como colonias pequeñas, blancas y cremosas. Las especies de Saccharomyces aparecen como colonias grandes, blancas y cremosas.{24}
Application
El caldo MRS se utiliza para el análisis en el producto final o durante el proceso de la contaminación por lactobacilos, L. brevis y L. fermenti en cerveza, agua embotellada, sidra, refresco y bebida isotónicas. Este medio se aplica en la industria clínica, cosmética y de alimentos sólidos y líquidos.
Culture Medium
MRS
Analysis Note
Las especies de Lactobacillus aparecen como colonias pequeñas, blancas y cremosas. Las especies de Saccharomyces aparecen como colonias grandes, blancas y cremosas
Microorganismos de control de calidad
L. casei (ATCC 393)
Legal Information
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Media for Isolation-Cultivation-Identification-Maintenance of Medical Bacteria, Vol. 1, Williams and Wilkins, Baltimore
MacFaddin JF
The Journal of Applied Bacteriology, 23(1), 130-135 (1985)
A medium for the cultivation of lactobacilli
De Man, JC and Rogosa, d M and Sharpe, M Elisabeth
The Journal of Applied Bacteriology, 23(1), 130-135 (1960)