MD0HC20CL3
Filtro de profundidad Millistak+® HC Pod
D0HC, cellulose media, filtration area 20 cm2, hydrophilic
Sinónimos:
Conexión con adaptador Luer hembra, Filtro de Profundidad Millistak+® D0HC Micro 20, Filtro de profundidad Millistak+® HC Pod, Superficie 20 cm2
About This Item
Productos recomendados
material
cellulose media
filter aid (inorganic)
glass filled polypropylene housing
Quality Level
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millistak+®
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
diam.
2.5 in. (6.4 cm)
filtration area
20 cm2
impurities
<0.25 EU/mL (LAL test)
total organic carbon (TOC) residue
720-4600 ppb
input
sample type liquid
conductivity
3.64-10.5 μS/cm
fitting
female Luer fitting
filter grade
D0HC
greener alternative category
shipped in
ambient
General description
Application
Features and Benefits
- Mejor escalabilidad durante los ensayos de cribado de medios
- El área de filtración más pequeña reduce ligeramente los requisitos de volumen de flujo de alimentación (aproximadamente un 15% menos)
- La carcasa transparente permite la visibilidad del flujo de líquido
- Caudales más fáciles de calcular en función de un área de filtro de 20 cm2
Los medios Millistak+® HC (alta capacidad) ofrecen:
- Los medios de doble acción Millistak+® HC mejoran la prefiltración y comprimen la clarificación
Los filtros Pod Millistak+® ofrecen:
- Bajo volumen de retención para un mayor rendimiento del producto
- Amplia gama de tipos de medios ofrecida en productos de una o varias capas
- Formato flexible y modular que ofrece escalabilidad de 5 a 12 000 litros o más
- Diseño desechable patentado que elimina la necesidad de validación de la carcasa, la CIP o la limpieza
- Los filtros de Pod independientes protegen a los técnicos de la exposición a peligros biológicos
- Construcción robusta, fácil de usar y configurar
- Menor tamaño que facilita el uso en espacios reducidos
Packaging
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
related product
Contenido relacionado
Learn more on mAb downstream processing, more specifically clarification and the relevant associated products.
Learn more on mAb downstream processing, more specifically clarification and the relevant associated products.
Learn more on mAb downstream processing, more specifically clarification and the relevant associated products.
Learn more on mAb downstream processing, more specifically clarification and the relevant associated products.