Documentos clave
MCR4023CL3
Millipore
Filtro de profundidad Millistak+® en formato μPOD
CR40, cellulose (with active carbon; charged binder resins), filtration area 0.0023 m2, hydrophilic
Sinónimos:
Millistak+ Depth Filter in Pod format, CR40 media series, 23 cm2 surface area, Luer fitting connection
About This Item
UNSPSC Code:
23151806
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
material
cellulose (with active carbon; charged binder resins)
glass fiber-reinforced polypropylene
Quality Level
description
For clarification of SVP, LVP, antibiotic, vitamin, enzymes, vaccines, plasma and process water.
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millistak+®
parameter
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 40 °C (Reverse)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 40 °C (Forward)
H
6.6 cm (2.6 in.)
L
8.9 cm (3.5 in.)
filtration area
0.0023 m2
impurities
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
input
sample type liquid
conductivity
4.36 – 4.57 μS/cm
filter grade
CR40
shipped in
ambient
General description
Los filtros de profundidad Millistak+® se ofrecen en un formato escalable y desechable que proporciona una mayor flexibilidad gracias a su diseño modular exclusivo. El Millistak+® MCR4023CL3 viene en un formato de punto de suministro (μPOD) con unas dimensiones de 6,6 cm (Al) x 8,9 cm (L) y una superficie de filtración de 0,0023 m2.
Esta gama de medios CE40 ofrece un rendimiento óptimo a través de una matriz de densidad de gradiente, ideal para aplicaciones de clarificación primaria (gruesa). Los filtros Millistak+® Pod están disponibles en tres series distintas de calidad de los medios para satisfacer sus requisitos específicos: DE, CE y HC.
El sistema Millistak+® Pod es ideal para una amplia variedad de aplicaciones de clarificación primaria y secundaria, como cultivos celulares, levaduras y lisados de E. coli poscentrifugación, repliegues de E. coli, medios, vacunas, proteínas plasmáticas y sueros.
Fáciles de usar
Con el diseño compacto y modular de nuestro nuevo sistema Millistak+® Pod, puede aumentar la productividad y acortar el tiempo de los ciclos.
La instalación y la configuración del sistema Pod es sencilla y directa. El diseño único de los adaptadores y los distribuidores desechables facilita la conexión de los filtros Pod al resto de las operaciones de la unidad en el proceso. La naturaleza autónoma y desechable del sistema protege a los técnicos de la exposición a riesgos biológicos y elimina los requisitos de mantenimiento, así como de validación de la limpieza.
product water; post autoclave (1 cycle of 60 minutes at 123 °C) and pure water flush of 10 liters per ft²(100 L/m²) of media surface area
Features and Benefits
  • Bajo volumen de retención para un mayor rendimiento del producto
  • Amplia gama de tipos de medios ofrecidos en productos de una y varias capas
  • El formato modular flexible ofrece escalabilidad de 5 a 12 000 l o más
  • El diseño desechable patentado elimina la necesidad de validación de la carcasa, la CIP o la limpieza
  • Los filtros de punto de suministro (Pod) independientes protegen a los analistas de la exposición a riesgos biológicos
  • La sólida construcción es fácil de usar e instalar
  • Su menor tamaño facilita su uso en espacios reducidos
Specifications
Grado del filtro: CR40
Preparation Note
Método de esterilización
2 ciclos de autoclave de 60 minutos a 123 °C
Legal Information
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany