Key Documents
MABT339
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-ZO-1, clon 5G6.1
clone 5G6.1, from mouse
Sinónimos:
Tight junction protein ZO-1, Tight junction protein 1, Zona occludens protein 1, Zonula occludens protein 1, ZO-1
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
5G6.1, monoclonal
species reactivity
rat, human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TJP1(7082)
General description
La proteína de la unión estrecha ZO-1 (UniProt Q07157; también conocida como proteína de unión estrecha 1, proteína de la zona occludens 1, proteína de la zonula occludens 1) está codificada por el gen TJP1 (también conocido como ZO1) (ID del gen 7082) en humanos. La unión estrecha (TJ) constituye la barrera entre los dominios apical y basolateral de la membrana plasmática. El ensamblaje y la permeabilidad de esta barrera dependen de las proteínas ZO-1, ZO-2 y ZO-3 de la guanilato cinasa asociada a la membrana de la zonula occludens (ZO) (MAGUK). La ZO-1, una proteína de 210-225 kDa, se encuentra en el dominio submembranoso de TJs en epitelios y endotelios. La ZO-1 contiene tres dominios PDZ (PDZ1/aa 23-109; PDZ2/aa 181-261; PDZ3/aa 422-502) en su extremo N-terminal, seguidos de un dominio SH3 (aa 519-580), un dominio de homología GUK/Gk (aa 632-782), un dominio ácido (aa 817-894), un dominio alfa empalmado (aa 921-1000) y un dominio PR C-terminal rico en prolina. La ZO-1 es una fosfoproteína y un sustrato conocido de las cinasas de serina/treonina ZAK y de PKC. La vía de señalización MAPK regula la fosforilación de las tirosinas de la ZO-1, y se ha comunicado que la inhibición de MEK1 en las células epiteliales transformadas Ras provoca la fosforilación de tirosinas de la ZO-1 y la ocludina. La ZO-1 interactúa con las claudinas, JAM, ZO-2 y ZO-3 a través de sus dominios PDZ, mientras que su módulo GK media la interacción con la ocludina. La ZO-1 une también el citoesqueleto de actina y la proteína 4.1 de unión a la actina a través de su extremo carboxilo terminal. Además, la ZO-1 se asocia con AF-6 y cingulina en la unión estrecha, así como con la proteína de unión adherente alfa-catenina y con las proteínas de la unión comunicante, las conexinas 43 y 45.
Immunogen
Proteína recombinante etiquetada con GST correspondiente a la ZO-1 humana.
Application
Análisis mediante inmunohistoquímica: una dilución 1:1 000 de un lote representativo detectó la ZO-1 en tejidos renales humanos y de rata.
Categoría de investigación
Estructura celular
Este anticuerpo anti-ZO-1, clon 5G6.1, está validado para ser utilizado en inmunocitoquímica, inmunoelectrotransferencia, citometría de flujo y ELISA para la detección de la ZO-1.
Subcategoría de investigación
Adherencia (CAM)
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de células HCT116.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): 0,5 µg/ml de este anticuerpo detectaron la ZO-1 en 200 µg de lisado de células HCT116.
Target description
~195 kDa observados
Physical form
Anticuerpo IgG2aκ monoclonal de ratón purificado en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Other Notes
Concentración: Consulte la ficha técnica específica del lote.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Optional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Adam M Jorgensen et al.
Tissue engineering. Part A, 26(9-10), 512-526 (2019-12-22)
Over 1 million burn injuries are treated annually in the United States, and current tissue engineered skin fails to meet the need for full-thickness replacement. Bioprinting technology has allowed fabrication of full-thickness skin and has demonstrated the ability to close
Duobin Zhang et al.
Journal of leukocyte biology, 111(5), 953-966 (2021-09-30)
Ischemic stroke (IS) can cause disability and death, and microglia as the immune component of the CNS can release inflammatory factors and participate in blood-brain barrier (BBB) dysfunction. This study aimed to investigate the effects of long noncoding RNA (lncRNA)
Muhammad Ali et al.
Stem cell reports, 16(9), 2320-2335 (2021-08-07)
Here, we evaluate the efficacy of cryopreserved human embryonic stem cell (hESC)-derived corneal endothelial cells (CECs) to form a functional monolayer of corneal endothelium (CE) in rabbits and monkeys. We injected cryopreserved hESC-derived CECs into the anterior chamber of rabbits
Danielle B Buglak et al.
Angiogenesis, 23(4), 567-575 (2020-07-24)
Proper blood vessel formation requires coordinated changes in endothelial cell polarity and rearrangement of cell-cell junctions to form a functional lumen. One important regulator of cell polarity is the centrosome, which acts as a microtubule organizing center. Excess centrosomes perturb
Artículos
Millicell® hanging cell culture inserts for staining and microscopic analysis directly from the insert. Learn to utilize hanging cell culture inserts in barrier measurements.
Millicell® hanging cell culture inserts for staining and microscopic analysis directly from the insert. Learn to utilize hanging cell culture inserts in barrier measurements.
Millicell® hanging cell culture inserts for staining and microscopic analysis directly from the insert. Learn to utilize hanging cell culture inserts in barrier measurements.
Millicell® hanging cell culture inserts for staining and microscopic analysis directly from the insert. Learn to utilize hanging cell culture inserts in barrier measurements.
Contenido relacionado
Step-by-step protocol for generating apical-out human gut organoids for microbiome, ADME/Tox, viral and gastrointestinal related disease research. See the complete organoid culture protocol.
Monitor barrier formation using colon PDOs, iPSC-derived colon organoids, Millicell® cell culture inserts, and the Millicell® ERS. 3.0.
Monitor barrier formation using colon PDOs, iPSC-derived colon organoids, Millicell® cell culture inserts, and the Millicell® ERS. 3.0.
Monitor barrier formation using colon PDOs, iPSC-derived colon organoids, Millicell® cell culture inserts, and the Millicell® ERS. 3.0.
Ver todo