MABS835
Anti-EGFR Antibody, clone 7F12.1
clone 7F12.1, from mouse
Sinónimos:
Epidermal growth factor receptor, Proto-oncogene c-ErbB-1, Receptor tyrosine-protein kinase erbB-1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
7F12.1, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... EGFR(1956)
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Immunocytochemistry Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected plasma membrane EGFR immunoreactivity in 4% paraformaldehyde-fixed, 0.3% Triton X-100-permeabilized A431 cells.
Signaling
Calidad
Western Blotting Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected EGFR in 10 µg of A431 cell lysate.
Descripción de destino
Ligadura / enlace
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable