MABS1994M
Anti-MT-ND4 Antibody, clone 9E4-2D8
clone 9E4-2D8, from mouse
Sinónimos:
NADH-ubiquinone oxidoreductase chain 4, EC: 1.6.5.3, NADH dehydrogenase subunit 4
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
9E4-2D8, monoclonal
reactividad de especies
human
envase
antibody small pack of 25 μg
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MT-ND4(4538)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Calidad
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected MT-ND4 in Mitochondria from human neonatal dermal fibroblasts and did not detect it in mitochondria from human neonatal dermal fibroblasts depleted of mtDNA.
Descripción de destino
Forma física
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable