MABS186
Anti-LOX-1, clone 9E12.1
clone 9E12.1, from mouse
Sinónimos:
LOX-1, Oxidized low-density lipoprotein receptor 1, Ox-LDL receptor 1, C-type lectin domain family 8 member A, Lectin-like oxidized LDL receptor 1, Lectin-like oxLDL receptor 1, hLOX-1, Lectin-type oxidized LDL receptor 1, Oxidized low-density lipoprotei
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
9E12.1, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... OLR1(4973)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Signaling
Signaling Neuroscience
Calidad
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected LOX-1 in 200 µg of KG-1 cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable