Documentos clave
MABN543
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-proteína Gs, subunidad alfa, clon N192/12
clone N192/12, from mouse
Sinónimos:
Guanine nucleotide-binding protein G(s) subunit alpha isoforms short, Adenylate cyclase-stimulating G alpha protein
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
N192/12, monoclonal
species reactivity
rat, human
species reactivity (predicted by homology)
bovine (immunogen homology)
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GNAS(2778)
Categorías relacionadas
General description
Las proteínas heterotrímeras reguladoras de la unión al nucleótido de guanina (proteínas G) intervienen en la comunicación de un gran número de receptores acoplados a la proteína G (GPCR) con una variedad de efectores intracelulares. Las proteínas G están compuestas por una subunidad α de 36-52 kDa , una subunidad β de 35-36 kDa y una subunidad γ de 8-10 kDa . Se clasifican en función de la naturaleza de su subunidad α. Gs se expresa ubicuamente y acopla los receptores a la adenilil ciclasa, y promueve la generación de AMPc intracelular. Mutaciones en la Gs-α pueden inducir la activación constitutiva de receptores lo que lleva al desarrollo de tumores endocrinos, displasia fibrosa del hueso y síndrome de McCune-Albright. En el tejido cerebral la Gs-α activa la adenilciclasa en respuesta directa a la estimulación de varios receptores de neurotransmisores y facilita la liberación de neurotransmisores inducida por despolarización para la transmisión sináptica. También se ha demostrado que la actividad de la adenilil ciclasa estimulada por Gs se reduce significativamente en el tejido cerebral de enfermos de Alzheimer.
Specificity
Otras homologías: Ratón (homología de secuencia del 99%).
Immunogen
Proteína recombinante que corresponde a la proteína GS bovina, subunidad alfa.
Application
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): 2,0 µg/ml de un lote representativo detectaron la proteína GS, subunidad alfa, en 10 µg de lisado de células SH-SY5Y.
Categoría de investigación
Neurociencia
El anticuerpo antiproteína GS, subunidad alfa, clon N192/12, es un anticuerpo monoclonal de ratón muy específico que se dirige a GSα y que se ha probado en inmunoelectrotransferencia (western blot).
Subcategoría de investigación
Señalización del desarrollo
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de tejido cerebral de rata.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): 2,0 µg/ml de este anticuerpo detectaron la proteína GS, subunidad alfa, en 10 µg de lisado membranal de tejido cerebral de rata.
Target description
~45 kDa observados
Physical form
IgG1κ monoclonal de ratón purificada en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Lisado de tejido cerebral de rata
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Guilherme Ruiz Leonardi et al.
Journal of thrombosis and haemostasis : JTH, 20(7), 1699-1711 (2022-04-09)
Thrombotic antiphospholipid syndrome (t-PAPS) is characterized by arterial, venous, or microvascular occlusions, which are explained, in part, by the presence of antiphospholipid (aPL) antibodies. Although there is much evidence indicating that isolated aPL antibodies increase the activity of platelets obtained
Jessica J Chen et al.
Biophysical journal, 118(4), 826-835 (2019-09-25)
S-palmitoylation is a reversible posttranslational modification that plays an important role in regulating protein localization, trafficking, and stability. Recent studies have shown that some proteins undergo extremely rapid palmitoylation/depalmitoylation cycles after cellular stimulation supporting a direct signaling role for this