Documentos clave
MABN328
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-peptidil-citrulina, clon F95
clone F95, from mouse
Sinónimos:
Peptidyl-citrulline, Protein-bound citrulline
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
F95, monoclonal
species reactivity
mouse, rat, chicken, human
species reactivity (predicted by homology)
all (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotype
IgMκ
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
La desiminación (citrulinación) es una modificación postraducional en la cual la familia de enzimas peptidil-arginina desiminasas convierte la cadena lateral guanidino del aminoácido arginina en un grupo ureido, dando lugar a la peptidil-citrulina. Como consecuencia, los anticuerpos anti-peptidil-citrulina también deberían exhibir reacción cruzada con la peptidil-homocitrulina, producida por la carbamilación de la lisina, pero no la citrulina libre, que se crea en el ciclo de la urea, o como subproducto de la síntesis de óxido nítrico.
Immunogen
Péptido citrulinado que consiste en 10 restos de citrulina y un carboxil Gly-Gly-Cys.
Application
Análisis mediante inmunohistoquímica: una dilución 1:250 de un lote representativo detectó la peptidil-citrulina en tejido cerebelar humano y de rata.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): un lote representativo detectó la peptidil-citrulina en proteínas del SNC de cerebros y médula espinal de ratones EAE (Nicholas et al., 2005).
Categoría de investigación
Neurociencia
Este anticuerpo anti-peptidil-citrulina, clon F95, está validado para utilizar en inmunohistoquímica, inmunoelectrotransferencia e inmunocitoquímica para detectar la peptidil-citrulina.
Subcategoría investigación
Enfermedades neurodegenerativas
Quality
Evaluada mediante inmunohistoquímica en tejido de corteza cerebral humano.
Análisis mediante inmunohistoquímica: una dilución 1:250 de este anticuerpo detectó la peptidil-citrulina en tejido de corteza cerebral humana.
Target description
Varios kDa calculados
Physical form
IgMκ monoclonal de ratón purificada en disolución tampón que contiene PBS con azida sódica al 0,05 %.
Presentación: Purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Other Notes
Concentración: Consulte la ficha técnica específica del lote.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Jill A Poole et al.
Respiratory research, 18(1), 214-214 (2017-12-24)
Agriculture organic dust exposures induce lung disease with lymphoid aggregates comprised of both T and B cells. The precise role of B cells in mediating lung inflammation is unknown, yet might be relevant given the emerging role of B cells
Marianne Engström et al.
Journal of translational medicine, 16(1), 214-214 (2018-08-02)
A relationship between rheumatoid arthritis (RA) and periodontitis has been suggested from findings that individuals with RA are prone to have advanced periodontitis and vice versa. In search of possible common pathogenetic features of these two diseases, we investigated the
Robby Engelmann et al.
PloS one, 11(6), e0158773-e0158773 (2016-07-01)
To assess the prerequisites for negative selection of peptidylcitrulline-specific T cells in the thymus. In detail, we here analyzed murine medullary thymic epithelial cells for the expression of peptidylarginine deiminases (PAD) and subsequent citrullination. Medullary thymic epithelial cells were sorted
Michael F Criscitiello et al.
International journal of molecular sciences, 21(8) (2020-04-25)
The bovine immune system is known for its unusual traits relating to immunoglobulin and antiviral responses. Peptidylarginine deiminases (PADs) are phylogenetically conserved enzymes that cause post-translational deimination, contributing to protein moonlighting in health and disease. PADs also regulate extracellular vesicle
Caitlyn L Holmes et al.
PloS one, 14(5), e0217221-e0217221 (2019-05-29)
The antibody response to pertussis vaccination in rheumatoid arthritis is unknown, a concerning omission given the relatively low efficacy of the pertussis vaccine, a rise in pertussis infections, and a general increased susceptibility to infection in rheumatoid arthritis. Additionally, the