MABN2434M
Anti-Retinoschisin Antibody, clone 3R10
clone 3R10, from mouse
Sinónimos:
X-linked juvenile retinoschisis protein, RS1-3R10
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3R10, monoclonal
reactividad de especies
human, mouse
envase
antibody small pack of 25 μg
técnicas
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RS1(6247)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Retinoschisin in Western Blotting applications (Min, S.H., et. al. (2005). Mol Ther. 12(4):644-51; Wu, W.W., et. al. (2003). J Biol Chem. 278(30):28139-46).
Neuroscience
Calidad
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Retinoschisin in 10 µg of mouse retinal tissue lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable