MABN1724
Anti-GABA(A) Receptor α2 Antibody, clone N399/19
clone N399/19, from mouse
Sinónimos:
Gamma-aminobutyric acid receptor subunit alpha-2, GABA(A) receptor subunit alpha-2, Gamma-aminobutyric acid receptor A2 subunit
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
N399/19, monoclonal
reactividad de especies
rat, human, mouse
técnicas
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GABRA2 (2555)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Western Blotting Analysis: A representative lot detected the GABA(A) receptor subunit alpha-2 target band only in brain membrane extracts from wild-type rats and mice, but not from Gabra2-knockout mice.
Immunohistochemisry Analysis: A representative lot detected GABA(A) receptor subunit alpha-2 immunoreactive regions, includinghippocampus, in rat whole brain sections (Courtesy of Professor. James S. Trimmer, UC Davis, CA, USA).
Calidad
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected GABA(A) receptor subunit alpha-2 in 10 µg human brain tissue lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable