Documentos clave
MABF288
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-Roquin-1/2, clon 3F12
clone 3F12, from rat
Sinónimos:
Roquin-1, Roquin, RING finger and C3H zinc finger protein 1, RING finger and CCCH-type zinc finger domain-containing protein 1, RING finger protein 198
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
origen biológico
rat
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3F12, monoclonal
reactividad de especies
human, mouse
técnicas
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RC3H1(149041)
Descripción general
Roquin-1 comparte una identidad del 46% con Roquin-2 y ambas cumplen la misma función y pertenecen a la familia de proteínas con dedos de cinc de unión al ARN. Roquin-1/2 son proteínas citoplásmicas de supresión del ARN que se unen de manera específica a ARN selectivos y promueven la desadenilación de los ARNm maduros y su degradación. Las dianas de Roquin-1/2 incluyen HMGXB3, ICOS, IER3, NFKBID, NFKBIZ, PPP1R10, TNF y en muchos más ARN cruciales. En particular, debido a su impacto en la ICSO y el interferón gamma y la activación de las células T colaboradoras, se están examinando Roquin-1/2 como mediadores de la respuesta inflamatoria sistémica y controladores de las respuestas inmunitarias adaptativa e innata en las enfermedades autoinmunitarias. Roquin 1/2 se expresan ampliamente y se localizan en el citoplasma y/o en los cuerpos P y los gránulos citosólicos de estrés cuando se encuentran bajo estrés celular.
Especificidad
Este anticuerpo detecta específicamente tanto Roquin-1 como Roquin-2 (Vogel, K.U., et al (2013). Inmunidad. 38:655-668).
Inmunógeno
Proteína recombinante que corresponde a las Roquin-1/2 humanas.
Aplicación
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): Un lote representativo detectó Roquin-1/2en MEF normales tanto para Roquin-1 como para Roquin-2 , solo en MEF con deficiencia de Roquin-2 y Roquin-1, y ninguna proteína en MEF con deficiencia de Roquin-1/2. Este anticuerpo también detectó Roquin-1 y Roquin-2 en bazo, ganglios linfáticos, timo, tejido pulmonar y cerebral , células T CD4+ y lisados de timocitos de ratón (Vogel, K.U., et al (2013). Inmunidad. 38:655-668).
Análisis mediante inmunoprecipitación: Un lote representativo de Roquin-1/2 inmunoprecipitado en lisado de células MEF (Vogel, K.U., et al. (2013). Inmunidad. 38:655-668).
Este anticuerpo anti-Roquin-1/2, clon 3F12, está validado para utilizar en inmunoelectrotransferencia e inmunoprecipitación para la detección de Roquin-1/2.
Descripción de destino
125 kDa calculados
Forma física
Presentación: Purificada
Otras notas
Concentración: Consulte la ficha técnica específica del lote.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Johannes Braun et al.
Nucleic acids research, 46(22), 12109-12125 (2018-10-09)
Post-transcriptional gene regulation controls the amount of protein produced from a specific mRNA by altering both its decay and translation rates. Such regulation is primarily achieved by the interaction of trans-acting factors with cis-regulatory elements in the untranslated regions (UTRs)
Gregory J Connell et al.
RNA (New York, N.Y.), 29(8), 1117-1125 (2023-05-10)
The interactions of iron regulatory proteins (IRPs) with mRNAs containing an iron-responsive element (IRE) maintain cellular iron homeostasis and coordinate it with metabolism and possibly cellular behavior. The mRNA encoding transferrin receptor-1 (TFRC, TfR1), which is a major means of
Jaewoo Choi et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 17(18), 2243-2255 (2018-09-14)
Protein phosphorylation regulates a variety of cellular signaling pathways and fundamental mechanisms in cells. In this paper, we demonstrate that the mRNA decay factor Roquin2 is phosphorylated at tyrosine residue in position 691 in vivo. This phosphorylation disrupts the interaction
Jaewoo Choi et al.
Nature cell biology, 20(5), 586-596 (2018-04-27)
Kelch-like protein 6 (KLHL6) is an uncharacterized gene mutated in diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL). Here we report that KLHL6 assembles with cullin3 to form a functional cullin-RING ubiquitin ligase. Mutations in KLHL6 inhibit its ligase activity by disrupting the