MABE1795
Anti-PP4C Antibody, clone 7B5
clone 7B5, from mouse
Sinónimos:
Serine/threonine-protein phosphatase 4 catalytic subunit, EC: 3.1.3.16, Pp4, PPP4C, Protein phosphatase X, PP-X
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
7B5, monoclonal
reactividad de especies
human
reactividad de especies (predicha por homología)
bovine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), rabbit (based on 100% sequence homology)
envase
antibody small pack of 25 μL
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PPP4C(5531)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Epigenetics & Nuclear Function
Calidad
Isotyping Analysis: The identity of this monoclonal antibody is confirmed by isotyping test to be mouse IgG1.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad