MABD90
Anti-HLA-DRB1 Antibody, clone DJ9
clone DJ9, from mouse
Sinónimos:
Major histocompatibility complex, class II, DRB1, DRB1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
DJ9, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... HLA-DRB1(3123)
Descripción general
The previously assigned protein identifier Q5Y7A7 has been merged into P01911. Full details can be found on the UniProt database.
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Inflammation & Immunology
Stem Cell Research
Immunological Signaling
Mesenchymal Stem Cells
Calidad
Descripción de destino
Forma física
Nota de análisis
Daudi cell lysates
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable