MABD42
Anticuerpo anti-Cyp7a1, clon 15B9.1
clone 15B9.1, from mouse
Sinónimos:
Cholesterol 7-alpha-monooxygenase, CYPVII, Cholesterol 7-alpha-hydroxylase, Cytochrome P450 7A1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
15B9.1, monoclonal
reactividad de especies
rat, mouse, human
técnicas
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CYP7A1(1581)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Apoptosis y cáncer
Apoptosis - Adicional
Calidad
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): 0,5 µg/ml de este anticuerpo detectaron el Cyp7a1 en 10 µg de tejido hepático humano.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Lisado de tejido hepático humano
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable