MABC667
Anti-GPC3 Antibody, clone 9C2
ascites fluid, clone 9C2, from mouse
Sinónimos:
SGB, DGSX, MXR7, SDYS, SGBS, OCI-5, SGBS1, GTR2-2, Glypican-3, Intestinal protein OCI-5
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
9C2, monoclonal
reactividad de especies
mouse, human
técnicas
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GPC3(2719)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Immunofluorescence Analysis: A 1:200-1,000 dilution from a representative lot detected GPC3 in HeLa cells.
Flow Cytometry Analysis: A 1:200-400 dilution from a representative lot detected GPC3 in Jurkat cells.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Calidad
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected GPC3 in mouse liver, HepG2, HEK293, Jurkat, SK-N-SH, PC-12, and F9 cell lysates.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Mouse liver, HepG2, HEK293, Jurkat, SK-N-SH, PC-12, and F9 cell lysates
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Repr. 1A
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable