MABC612
Anti-Procadherin FAT1 Antibody, clone C257
clone C257, from mouse
Sinónimos:
Cadherin family member 7, Cadherin-related tumor suppressor homolog, Protein fat homolog
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
C257, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... FAT1(2195)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Apoptosis & Cancer
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL from a representative lot detected Procadherin FAT1 in 10 µg of FAT1 transfected MDA-MB-231 and MDA-MB-468 cell lysate.
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated Procadherin FAT1 in C257 cell lysate. (Courtesy of Dr. R. Thorne, U of Newcastle, AU.)
Calidad
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Procadherin FAT1 in 10 µg of FAT1 transfected NIH-3T3 cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable