Documentos clave
MABC291
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-PSMA, clon 3/A12
clone 3/A12, from mouse
Sinónimos:
Glutamate carboxypeptidase 2, Cell growth-inhibiting gene 27 protein, Folate hydrolase 1, Folylpoly-gamma-glutamate carboxypeptidase, FGCP, Glutamate carboxypeptidase II, GCPII, Membrane glutamate carboxypeptidase, mGCP, N-acetylated-alpha-linked acidic
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
3/A12, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
activity assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... FOLH1(2346)
General description
El antígeno de membrana específico de la próstata (PSMA), también conocido como glutamato carboxipeptidasa II (GCPII), folato hidrolasa 1 (FOLH1) y dipeptidasa ácida I alfa N-acetilada (NAALADase I), es miembro de la familia peptidasa M28 y está involucrado en la progresión del tumor de próstata. Muestra una gran expresión en el epitelio de la próstata y se detecta en la vejiga urinaria, riñón, testículo, ovario, trompa de Falopio, mama, glándula suprarrenal, hígado, esófago, estómago, intestino delgado, colon y cerebro (al nivel proteico). Mutaciones en el PSMA se han asociado con el cáncer de próstata y la hiperhomocisteinemia. El PSMA puede ser un posible marcador de trastornos neurológicos como la esquizofrenia, la enfermedad de Alzheimer y la corea de Huntington.
Immunogen
Proteína recombinante que corresponde al PSMA humano.
Application
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): un lote representativo de un laboratorio independiente detectó el PSMA purificado en WB (Elsasser-Beile, U., et al. (2006). Prostate. 66(13):1359-1370.).
Análisis mediante inmunofluorescencia: un lote representativo de un laboratorio independiente detectó el PSMA en células LNCaP (Elsasser-Beile, U., et al. (2006). Prostate. 66(13):1359-1370.).
Análisis de ensayo de inhibición (imágenes PET de animales pequeños): un lote representativo de un laboratorio independiente bloqueó el PSMA en ratones con tumores C4-2 positivos para PSMA y tumores DU145 negativos (Elsasser-Beile, U., et al. (2009). J Nucl Med. 50(4):606-611.).
Análisis de ensayo de actividad: se observó co-internalización de un lote representativo de un laboratorio independiente con PSMA de célula adherente, cuando el PSMA se unía a su presunto ligando (Liu, J. et al. (2009). Mol Pharm. 6(3):959-970.).
Categoría de investigación
Apoptosis y cáncer
El anticuerpo anti-PSMA, clon 3/A12, es un anticuerpo monoclonal de ratón muy específico que se dirige al PSMA. Se ha probado en citometría de flujo, inmunotransferencia Western, inmunofluorescencia, ensayo de activación e inhibición.
Quality
Evaluada por citometría de flujo en 1X10E6 células LNCaP.
Análisis de citometría de flujo: 1 µg de este anticuerpo detectó el PSMA en células LNCaP.
Target description
84 kDa calculados
Linkage
Sustituye a: MABN1035
Physical form
IgG1κ monoclonal de ratón purificada en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Kyojiro Kawakami et al.
Scientific reports, 11(1), 15000-15000 (2021-07-24)
We aimed to develop a sandwich ELISA to detect prostate-specific membrane antigen (PSMA) on small extracellular vesicles (EVs) using T-cell immunoglobulin domain and mucin domain-containing protein 4 (Tim4) as a capture molecule for EVs and to evaluate its diagnostic potential