Key Documents
MABC178
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-P-Rex1, clon 6F12
clone 6F12, from mouse
Sinónimos:
Phosphatidylinositol 3,4,5-trisphosphate-dependent Rac exchanger 1 protein, P-Rex1, PtdIns(3,4,5)-dependent Rac exchanger 1
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
6F12, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PREX1(57580)
General description
La proteína intercambiador 1 de Rac dependiente del fosfatidilinositol 3,4,5-trisfosfato (P-Rex1) es un factor de intercambio del nucleótido de guanina, que se expresa predominantemente en el cerebro y los leucocitos. Intercambia GDP por GTP en Rac 1, lo que resulta en la activación de Rac y sus moléculas de señalización posteriores que intervienen en procesos celulares como la migración y la diferenciación axonales.
Immunogen
Péptido lineal correspondiente a la P-Rex 1 humana.
Application
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): Un laboratorio independiente utilizó un lote representativo para detectar la P-Rex 1 en lisado de células PC3 (Donald, S., et al., 2010.), neutrófilos derivados de la médula ósea de ratones (Qin, J., et al., 2009.) y cortes cerebrales de ratón. (Welch, H, et al., 2005.)
Categoría de investigación
Apoptosis y cáncer
Este anti-P-Rex 1, clon 6F12, está validado para utilizar en IP, WB, IH para la detección de P Rex1.
Subcategoría de investigación
Apoptosis - Adicional
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de células THP-1.
Análisis mediante inmunotransferencia Western (Western blot): Una dilución 1:1 000 de este anticuerpo detectó la P-Rex 1 en 10 µg de lisado de células THP-1.
Target description
~186  kDa observados
Physical form
IgG1κ monoclonal de ratón purificada en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con acida sódica al 0,05 %.
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Lisado de células THP-1
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Emanuela Dylgjeri et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 25(18), 5623-5637 (2019-07-04)
DNA-dependent protein kinase catalytic subunit (DNA-PK) is a pleiotropic kinase involved in DNA repair and transcriptional regulation. DNA-PK is deregulated in selected cancer types and is strongly associated with poor outcome. The underlying mechanisms by which DNA-PK promotes aggressive tumor
Martin J Baker et al.
Cancers, 12(2) (2020-02-26)
The GTPase Rac1 is a well-established master regulator of cell motility and invasiveness contributing to cancer metastasis. Dysregulation of the Rac1 signaling pathway, resulting in elevated motile and invasive potential, has been reported in multiple cancers. However, there are limited