Key Documents
MABC171
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-isocitrato deshidrogenasa 1 (IDH1)-R132H, clon HMab-1
clone HMab-1, from mouse
Sinónimos:
Isocitrate dehydrogenase [NADP] cytoplasmic, IDH, Cytosolic NADP-isocitrate dehydrogenase, IDP, NADP(+)-specific ICDH, Oxalosuccinate decarboxylase
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
HMab-1, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... IDH1(3417)
General description
La isocitrato deshidrogenasa 1 (IDH1) es una enzima dependiente de NADP de 46 kDa que cataliza la descarboxilación del isocitrato en α-cetoglutarato. La IDH1 también puede desempeñar un papel en la prevención del daño oxidativo y en el transporte de proteínas a los peroxisomas. Se ha informado ampliamente que mutaciones en IDH1 dan lugar a varios tipos de glioma.
Specificity
Este anticuerpo es específico para la mutación R132H de la isocitrato deshidrogenasa 1 (IDH1).
Immunogen
Péptido lineal conjugado con KLH que corresponde a la la isocitrato deshidrogenasa 1 (IDH1 humana.
Application
Análisis de inmunoelectrotransferencia: un lote representativo de este anticuerpo detectó la isocitrato deshidrogenasa 1 (IDH1)-R132S en un panel de proteínas IDH1 recombinantes mutadas y naturales.
Análisis de inmunohistoquímica: un lote representativo de un laboratorio independiente detectó la isocitrato deshidrogenasa 1 (IDH1)-R132S en tejidos de astrocitoma anaplásico y difuso y en tejidos primarios de glioblastoma (Kato, Y., et al. (2009). Biochem Biophys Res Commun. 390(3):547-51).
Análisis mediante inmunohistoquímica: un lote representativo de un laboratorio independiente detectó la isocitrato deshidrogenasa 1 (IDH1)-R132S en células de glioblastoma transfectadas y células LN229 transfectadas (Kaneko, M. K., et al. (2011). Biochem Biophys Res Commun. 406(4):608-613.).
Categoría de investigación
Apoptosis y cáncer
Detección de la isocitrato deshidrogenasa 1 (IDH1)-R132H con este anticuerpo anti-isocitrato deshidrogenasa 1 (IDH1)-R132H, clon HMab-1 validado para utilizar en Western Blotting, IHC, ICC.
Subcategoría de investigación
Apoptosis - Adicional
Quality
Evaluada por Western Blot en la isocitrato deshidrogenasa recombinante etiquetada con MBP (IDH1).
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): una dilución 1:500 de este anticuerpo detectó la isocitrato deshidrogenasa recombinante etiquetada con MBP (IDH1) en WB.
Target description
~90 kDa observados. El peso molecular calculado de la isocitrato deshidrogenasa 1 (IDH1) es de 47 kDa. Sin embargo, se realizó una inmunoelectrotransferencia (western blot) utilizando una isocitrato deshidrogenasa 1 recombinante marcada por MBP (IDH1). Dado que el MBP tiene un peso molecular de ~42 kDa, se observó una banda a ~90 kDa
Physical form
IgG1κ monoclonal de ratón purificada en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Isocitrato deshidrogenasa recombinante 1 (IDH1) etiquetada con MBP
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Victor Ruiz-Rodado et al.
Molecular oncology, 16(9), 1777-1794 (2021-12-03)
Nutritional intervention is becoming more prevalent as adjuvant therapy for many cancers in view of the tumor dependence on external sources for some nutrients. However, little is known about the mechanisms that make cancer cells require certain nutrients from the
Roberta Soares Faccion et al.
Cellular oncology (Dordrecht), 41(2), 141-157 (2018-01-28)
Diffuse astrocytic tumors are the most frequently occurring primary central nervous system (CNS) tumors. Their histological sub-classification into diffuse astrocytoma (DA), anaplastic astrocytoma (AA) and glioblastoma (GB) is challenging and the available prognostic factors are limited to age and tumor
Fatih Erdi et al.
Turkish neurosurgery, 28(1), 7-12 (2017-03-28)
To evaluate and compare the expression of thioredoxin reductase 1 (TrxR1) in primary and secondary glioblastoma samples. Surgically resected human glioblastoma samples from 40 patients who underwent surgery at our institution were extracted from their histopathological specimens and divided into
Natalia J Martinez et al.
Scientific reports, 8(1), 9472-9472 (2018-06-23)
Assessment of the interactions between a drug and its protein target in a physiologically relevant cellular environment constitutes a major challenge in the pre-clinical drug discovery space. The Cellular Thermal Shift Assay (CETSA) enables such an assessment by quantifying the
Irati Hervás-Corpión et al.
Cancers, 13(21) (2021-11-14)
Glioblastoma (GB) is the most aggressive form of glioma and is characterized by poor prognosis and high recurrence despite intensive clinical interventions. To retrieve the key factors underlying the high malignancy of GB with potential diagnosis utility, we combined the