MABC1190
Anti-Bin1 Antibody, clone 2F11
clone 2F11, from mouse
Sinónimos:
Myc box-dependent-interacting protein 1, Amphiphysin II, Amphiphysin-like protein, Box-dependent myc-interacting protein 1, Bridging integrator 1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2F11, monoclonal
reactividad de especies
mouse, rat, chicken, human
envase
antibody small pack of 25 μg
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
chicken ... Bin1(424228)
human ... BIN1(274)
mouse ... Bin1(30948)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Apoptosis & Cancer
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Bin1 in Immunohistochemistry applications (DuHadaway, J.B., et. al. (2003). J Cell Biochem. 88(3):635-42).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Bin1 in Western Blotting applications (DuHadaway, J.B., et. al. (2003). J Cell Biochem. 88(3):635-42; Muller, A.J., et. al. (2003). Mol Cell Biol. 23(12):4295-306; Chang, M.Y., et. al. (2007). Cancer Res. 67(1):100-7).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Bin1 in Immunohistochemistry applications (DuHadaway, J.B., et. al. (2003). J Cell Biochem. 88(3):635-42).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Bin1 in Western Blotting applications (DuHadaway, J.B., et. al. (2003). J Cell Biochem. 88(3):635-42; Muller, A.J., et. al. (2003). Mol Cell Biol. 23(12):4295-306; Chang, M.Y., et. al. (2007). Cancer Res. 67(1):100-7).
Calidad
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Bin1 in human cerebellum and human skeletal muscle tissue.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable