Key Documents
MAB948
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-virus de Coxsackie B3, clon 280-5F-4E-5E
clone 280-5F-4E-5E, Chemicon®, from mouse
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
280-5F-4E-5E, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunofluorescence: suitable
isotype
IgG2a
shipped in
wet ice
Specificity
Reacciona con el virus de Coxsackie B3. Neutraliza la cepa Nancy del virus de Coxsackie B3 a una concentración de 1:6 000.
Application
Categoría de investigación
Enfermedades infecciosas
El anticuerpo anti-virus de Coxsackie B3, clon 280-5F-4E-5E, es un anticuerpo contra el virus de Coxsackie B3 para utilizar en IF.
IFA a 1:1 000. Diluya con tampón a pH 7,5-8,0 que contenga proteínas u otro medio estabilizador. El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo finales.
Subcategoría de investigación
Enfermedades infecciosas - víricas
Physical form
Inmunoglobulina purificada. En PBS 0,02 M, NaCl 0,25 M, pH 7,6 con azida sódica al 0,1 %.
Presentación: Purificada
Storage and Stability
Conservar a 2-8°C.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Enteroviral infections in children with malignant disease: a 5-year study in a single institution.
Maria A Moschovi, Katerina Katsibardi, Maria Theodoridou, Athanassios G Michos et al.
The Journal of Infection null
Coxsackievirus B3 sequences in the myocardium of fatal cases in a cluster of acute myocarditis in Greece.
Spanakis, N; Manolis, EN; Tsakris, A; Tsiodras, S; Panagiotopoulos, T; Saroglou, G; Legakis, NJ
Journal of Clinical Pathology null
Yanhong Wei et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(6) (2020-03-25)
Coxsackievirus B3 (CVB3) is the most common cause of acute and chronic viral myocarditis, primarily in children, while human adenovirus infections represent a significant cause of morbidity and mortality worldwide, in people of all ages. A series of novel 2-benzoxyl-phenylpyridine
Xiaowei Zhang et al.
Journal of virology, 87(22), 12407-12421 (2013-09-13)
Enteroviruses can frequently target the human central nervous system to induce a variety of neurological diseases. Although enteroviruses are highly cytolytic, emerging evidence has shown that these viruses can establish persistent infections both in vivo and in vitro. Here, we
Xiang Liu et al.
Scientific reports, 9(1), 10656-10656 (2019-07-25)
The Muc-1 oncoprotein is a tumor-associated mucin often overexpressed in pancreatic cancer. We report that knockout of Muc-1 reduced the degree of pancreatic inflammation that resulted from infection with Coxsackievirus B3 (CVB3) in a mouse model. CVB3-infected Muc-1-deficient (Muc-1KO) mice