Key Documents
MAB5466
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-bestrofina
Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
Anti-Anti-ARB, Anti-Anti-BEST, Anti-Anti-BMD, Anti-Anti-Best1V1Delta2, Anti-Anti-RP50, Anti-Anti-TU15B, Anti-Anti-VMD2
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
monoclonal
species reactivity
monkey, pig, mouse, bovine, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... BEST1(7439)
Specificity
Reacciona con bestrofina.
Immunogen
Proteína bestrofina humana recombinante.
Application
Categoría de investigación
Neurociencia
Detección de la bestrofina utilizando este anticuerpo anti-bestrofina validado para utilizar en WB, IH.
Inmunotransferencia Western: 5 μg/ml de este anticuerpo detectó la bestrofina en lisado de células de retina bovina.
Análisis de inmunohistoquímica (parafina): una dilución 1:20 de un lote representativo detectó la bestrofina en cortes de retina de ratón.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Enfermedades neurodegenerativas
Physical form
Inmunoglobulina purificada. Líquido en PBS que contiene azida sódica al 0,08%.
Presentación: Purificada
Storage and Stability
Conservar a -20°C en alícuotas no diluidas durante un máximo de 6 meses después de la fecha de recepción. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Optional
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Sandra Petrus-Reurer et al.
Stem cells translational medicine, 9(8), 936-953 (2020-04-23)
As pluripotent stem cell (PSC)-based reparative cell therapies are reaching the bedside, there is a growing need for the standardization of studies concerning safety of the derived products. Clinical trials using these promising strategies are in development, and treatment for
Altered zinc homeostasis in a primary cell culture model of the retinal pigment epithelium.
??lvarez-Barrios, et al.
Frontiers in nutrition, 10, 1124987-1124987 (2023)
Teisha J Rowland et al.
Journal of tissue engineering and regenerative medicine, 7(8), 642-653 (2012-04-20)
A potential application of human embryonic stem cells (hESCs) and induced pluripotent stem cells (iPSCs) is the generation of retinal pigmented epithelium (RPE) to treat age-related macular degeneration (AMD), a common but incurable retinal disease. RPE cells derived from hESCs
Alvaro Plaza Reyes et al.
Nature communications, 11(1), 1609-1609 (2020-04-02)
In vitro differentiation of human pluripotent stem cells into functional retinal pigment epithelial (RPE) cells provides a potentially unlimited source for cell based reparative therapy of age-related macular degeneration. Although the inherent pigmentation of the RPE cells have been useful
Divya Sinha et al.
American journal of human genetics, 107(2), 278-292 (2020-07-25)
Dominantly inherited disorders are not typically considered to be therapeutic candidates for gene augmentation. Here, we utilized induced pluripotent stem cell-derived retinal pigment epithelium (iPSC-RPE) to test the potential of gene augmentation to treat Best disease, a dominant macular dystrophy