MAB3729
Anti-c-met Antibody, clone 4AT44
clone 4AT44, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
Hepatocyte Growth Factor Receptor, HGFR
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4AT44, monoclonal
reactividad de especies
mouse, human
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MET(4233)
mouse ... Met(17295)
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Signaling
Growth Factors & Receptors
ELISA (direct): 1:1,000
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Ligadura / enlace
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable