Key Documents
MAB3584
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-proteína de la heterocromatina 1 α , clon 2HP-1H5
ascites fluid, clone 2HP-1H5, Chemicon®
Sinónimos:
HP1a, Antigen p25, Chromobox Protein Homolog 5
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
2HP-1H5, monoclonal
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
isotype
IgG1κ
suitability
not suitable for Western blot
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CBX5(23468)
General description
El factor de ensamblaje de la cromatina-1 (CAF-1) es un complejo proteico de varias subunidades que comprende tres subunidades polipeptídicas conocidas como p150, p60 y p48. El CAF-1 es un factor de ensamblaje de nucleosomas que deposita las histonas H3/H4 recién sintetizadas y acetiladas en la cromatina naciente durante la replicación del ADN.
La heterocromatina se caracteriza como cromatina densamente enrollada que suele replicarse tardíamente durante la fase S, tiene una baja densidad de genes y contiene grandes bloques de ADN repetitivo que es relativamente inaccesible a los reactivos modificadores del ADN. En la fase S tardía, la p150 se asocia directamente con las proteínas asociadas a la heterocromatina 1 (HP1α, HP1β y HP1γ). A medida que las células se preparan para la mitosis, la p150 del CAF-1 y algunas HP1 se van disociando progresivamente de la heterocromatina, coincidiendo con la fosforilación de la histona H3. Las proteínas HP1 se vuelven a asociar con la cromatina al final de la mitosis, ya que la histona H3 está desfosforilada
Specificity
Reacciona con la proteína de la heterocromatina-1 alfa (HP1alfa) entre los aminoácidos 67 y 119.
Immunogen
Hp1a recombinante de ratón.
Application
Inmunocitoquímica: 1:500-1:5.000
Inmunohistoquímica: 1:500-1:5 000
ELISA : 1:500-1:5 000
Inmunoelectrotransferencia: no recomendada. Para inmunoelectrotransferencia utilice el MAB3446.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Utilice el anticuerpo anti-proteína de la heterocromatina-1 α, clon 2HP-1H5 (anticuerpo monoclonal de ratón) validado en ELISA, ICC, IHC para detectar la proteína de la heterocromatina-1 α también conocida como HP1a, antígeno p25, proteína de homeosecuencia Chromobox 5.
Physical form
Ascitis líquida sin conservante.
Analysis Note
Control
Control positivo: Células Hela, células 3T3, células F9, embriones de ratón
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Putative Epimutagens in Maternal Peripheral and Cord Blood Samples Identified Using Human Induced Pluripotent Stem Cells.
Arai, Y; Hayakawa, K; Arai, D; Ito, R; Iwasaki, Y; Saito, K; Akutsu, K; Takatori et al.
BioMed Research International null
Targeting polycomb to pericentric heterochromatin in embryonic stem cells reveals a role for H2AK119u1 in PRC2 recruitment.
Cooper, S; Dienstbier, M; Hassan, R; Schermelleh, L; Sharif, J; Blackledge, NP; De Marco et al.
Cell Reports null
Dounia Djeghloul et al.
Stem cell reports, 6(6), 970-984 (2016-06-16)
The capacity of hematopoietic stem cells (HSC) to generate B lymphocytes declines with age, contributing to impaired immune function in the elderly. Here we show that the histone methyltransferase SUV39H1 plays an important role in human B lymphoid differentiation and
DNA methylation promotes Aurora-B-driven phosphorylation of histone H3 in chromosomal subdomains.
Monier, K; Mouradian, S; Sullivan, KF
Journal of Cell Science null
Mammalian ChlR1 has a role in heterochromatin organization.
Inoue, A; Hyle, J; Lechner, MS; Lahti, JM
Experimental Cell Research null