MAB3536
Anti-Lamin B2 Antibody, clone LN43
clone LN43, Chemicon®, from mouse
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
culture supernatant
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
LN43, monoclonal
reactividad de especies
mouse, hamster, human, Xenopus
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... LMNB2(84823)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Cell Structure
Cytoskeleton
Immunocytochemistry on fixed cells (methanol/acetone fixation): 1:100-1:200.Flow cytometry: 1:100-1:200.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable