MAB2079Z
Anticuerpo anti-integrina β1, activado, clon HUTS-4, azida libre
clone HUTS-4, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
Ligand-inducedBindingSite, LIBS, CLIBS, MAB2079
About This Item
Productos recomendados
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
HUTS-4, monoclonal
species reactivity
rat, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG2b
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ITGB1(3688)
rat ... Itgb1(24511)
General description
Specificity
Immunogen
Application
Estructura celular
Inmunohistoquímica: congelado fresco, o fijación ligera, con PFA al 4 %, permeabilizado con 0,1 % de triton X-100 en presencia de Mn++, ya que el epítopo de HUTS-4 es dependiente del ion Mn++. Nota: el anticuerpo solo tiñe las integrinas beta1 activadas. Las integrinas beta-1 activadas se encuentran normalmente en las regiones de las herida, por ejemplo (véase http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?rid=eurekah.figgrp.12951). Utilice MAB1981 o CBL1333 para la tinción y detección generales de la integrina beta1.
Inmunoelectrotransferencia (western blot): solo en condiciones no reductoras (véase: http://www.jbc.org/cgi/content/full/271/19/11067).
Análisis FACS: 2,5 μg de anticuerpo / 5 x 105 células.
Integrinas
Target description
Physical form
Storage and Stability
Analysis Note
Tejidos pulmonar, hepático y muscular esquelético humanos
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
Optional
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c