Key Documents
MAB1952Z
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-integrina α3, clon P1B5, sin azida
clone P1B5, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
CD49c, MAB1952
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
P1B5, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ITGA3(3675)
General description
Las integrinas son una familia de proteínas transmembranarias dímeras que intervienen en la adherencia célula-célula y a la matriz extracelular. Las señales transducidas por las integrinas desempeñan un papel en muchos procesos biológicos, como el crecimiento, la diferenciación, la migración y la apoptosis celulares. La familia de las integrinas está compuesta por al menos 15 subunidades alfa y 8 beta que pueden formar más de veinte combinaciones dímeras diferentes alfa-beta no unidas mediante enlaces covalentes en la superficie celular. Las subunidades alfa tienen cierta homología entre sí, al igual que las subunidades beta. Ambas subunidades contribuyen a la unión del ligando. Las subunidades alfa de la integrina contienen siete secuencias repetidas débiles en la región N-terminal, lo que puede ser importante en la unión de ligando, y se ha pronosticado que se plegarán cooperativamente en un solo dominio propulsor-beta con siete láminas beta. La subunidad alfa-3 (CD49c) está muy concentrada en las células epiteliales, donde se adhiere fuertemente a la laminina-5, y la adherencia rápida inducida por la laminina-5 puede ser bloqueada por anticuerpos contra la subunidad alfa-3 de la integrina. La subunidad alpha-3 existe en dos variantes de empalme diferentes, denominadas “A” y “B”. La única diferencia que se produce como consecuencia de este empalme diferencial es un cambio total en el dominio citoplásmico, mientras que el dominio extracelular se mantiene igual. Los ratones inactivados que carecen de esta subunidad muestran letalidad prenatal y anomalías renales.
Specificity
Reacciona con la integrina alpha3 humana.
Application
Adecuado para utilizar en ensayos de inhibición de la fijación utilizando fibroblastos, la mayoría de las células epiteliales, linfocitos activados en laminina, colágeno y fibronectina.
Inmunohistoquímica en amígdala humana
tejido fresco congelado
incluido en parafina; se requiere digestión con proteasas:
el usuario debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Categoría de investigación
Estructura celular
El anticuerpo anti-integrina α3, clon P1B5, sin azida, detecta la concentración de integrina α3 &; se ha publicado y validado para utilizar en IC, IH(P).
Subcategoría de investigación
Integrinas
Physical form
Inmunoglobulina purificada de ratón en proteína A en fosfato de sodio 20 mM, NaCl 250 mM, pH 7,6, sin conservantes.
Presentación: Purificada
Proteína A purificada
Storage and Stability
Mantener entre 2 y 8°C en alícuotas no diluidas durante un máximo de 6 meses después de la fecha de recepción.
Durante el transporte, pequeños volúmenes de producto quedarán ocasionalmente atrapados en el precinto del vial del producto. Para productos con volúmenes de 200μl o inferiores, recomendamos golpear suavemente el vial sobre una superficie dura o centrifugar brevemente el vial en una centrífuga de sobremesa para desalojar cualquier líquido de la tapa del recipiente.
Analysis Note
Control
Fibroblastos de prepucio fetal humano (HFFF), neuroblastomas
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Optional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Feng-Yi Ke et al.
Cancer science, 111(10), 3478-3492 (2020-07-11)
Ovarian cancer has a high recurrence rate after platinum-based chemotherapy. To improve the treatment of ovarian cancer and identify ovarian cancer-specific antibodies, we immunized mice with the human ovarian carcinoma cell line, SKOV-3, and generated hybridoma clones. Several rounds of
Anna Valeria Samarelli et al.
The Journal of biological chemistry, 289(28), 19466-19476 (2014-05-27)
The synaptic protein Neuroligin 1 (NLGN1), a cell adhesion molecule, is critical for the formation and consolidation of synaptic connectivity and is involved in vascular development. The mechanism through which NLGN1 acts, especially in vascular cells, is unknown. Here, we
James Kenney et al.
PloS one, 16(7), e0254714-e0254714 (2021-07-17)
Integrin receptors for the extracellular matrix play critical roles at all stages of carcinogenesis, including tumor growth, tumor progression and metastasis. The laminin-binding integrin α3β1 is expressed in all epithelial tissues where it has important roles in cell survival, migration
Integrins modulate fast excitatory transmission at hippocampal synapses.
Kramar, EA; Bernard, JA; Gall, CM; Lynch, G
The Journal of Biological Chemistry null
Rakshitha Pandulal Miskin et al.
Cancers, 13(3) (2021-01-31)
In the current study, we demonstrate that integrin α3β1 promotes invasive and metastatic traits of triple-negative breast cancer (TNBC) cells through induction of the transcription factor, Brain-2 (Brn-2). We show that RNAi-mediated suppression of α3β1 in MDA-MB-231 cells caused reduced