Key Documents
MAB1949
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-laminina-5, clon P3E4
clone P3E4, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
Epiligrin
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
P3E4, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1
suitability
not suitable for activity/function inhibition
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... LAMC2(3918)
General description
La epiligrina, el principal componente de la matriz extracelular de los queratinocitos humanos, actúa como el ligando preferido de la integrina para la alfa 3 beta 1 en las membranas plasmáticas y las adherencias focales, y se ubica con la alfa 6 beta 4 en los hemidesmosomas. {Domloge-Hultsch, et al (1992) J Clin Invest 90(4):1628-1633}. Principal glucoproteína de la membrana basal epidérmica, compuesta por tres subunidades unidas por puentes disulfuro de 170, 145 y 135 kD. La epiligrina es el ligando principal de la integrina alpha3/beta1, es particularmente destacada en la lámina lúcida de la piel y está ausente en pacientes con la letal epidermólisis ampollosa de unión. Hoy en día, la epiligrina es idéntica a la laminina 5, también llamada BM600, niceína, y kalinina. Laminina 5 (epiligrina; Carter et al, 1991 Cell 65(4):599-610) como el ligando principal en la membrana basal epitelial que interviene en el anclaje celular (adhesión sin migración) a través de la integrina a6b4 en el tejido homeostático y la migración celular a través de la integrina a3b1 en la reparación de heridas.
La isoforma laminina-5 (niceína, epiligrina y kalinina) es abundante en el epitelio transicional, el epitelio pavimentoso estratificado, la mucosa pulmonar y otras glándulas epiteliales (Kallunki et al., 1992; Stahl et al., 1997). La laminina-5 es un heterotrímero que consta de subunidades alfa3, beta3 y gamma2 que se asocian a través de grandes regiones helicoidales para producir una molécula cruciforme (Rousselle et al., 1991 J. Cell Biol. 114: 567-576; Baker et al., 1996 J. Cell Sci. 109: 2509-2520). La laminina-5 se sintetiza inicialmente como una molécula de 460 kD que experimenta un procesamiento específico a una forma más pequeña después de ser segregada en la matriz extracelular (Marinkovich et al., 1992 J. Biol. Chem. 267: 17900-17906; Vailly et al., 1994 Eur. J. Biochem. 219: 209-218; Matsui et al., 1995 J. Biol. Chem. 270: 23496-23503). La reducción de tamaño es consecuencia del procesamiento de la subunidad 3 desde 190-200 hasta 160 kD y la subunidad 2 desde 155 hasta 105 kD (Marinkovich et al., 1992; Vailly et al., 1994; Matsui et al., 1995). {Goldfinger, LE (1998) J Cell Biol 141(1):255-265}.
Specificity
Epiligrina humana (laminina 5)
Immunogen
Queratinocitos humanos
Application
Categoría de investigación
Estructura celular
Este anticuerpo anti-laminina-5, clon P3E4, está validado para utilizar en ELISA, IP, WB, IC e IH para la detección de la laminina-5.
Inmunohistoquímica: para utilizar en tejidos fijados con acetona
Inmunocitoquímica
Inmunotransferencia: (no reductora)
Inmunoprecipitación
ELISA
El usuario debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Proteínas de la ECM
Physical form
Presentación: Purificada
Si desea información específica del lote, consulte la ficha técnica.
Storage and Stability
Conservar entre +2 y 8°C.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Timothy D Culp et al.
Virology, 347(1), 147-159 (2005-12-27)
Human papillomaviruses (HPVs) have previously been shown to adsorb to cultured cells via membrane-associated heparan sulfate (HS) and alpha6 integrin. We demonstrate that cultured keratinocytes uniquely secrete a component into the basal extracellular matrix (ECM) which can function to adsorb
M Barzegar et al.
The British journal of dermatology, 169(6), 1353-1356 (2013-07-23)
Laryngo-onycho-cutaneous (LOC) syndrome is a subtype of autosomal recessive junctional epidermolysis bullosa in which there is prominent skin and mucosal granulation tissue that can lead to delayed wound healing, laryngeal obstruction and blindness. Thus far, all cases are of Punjabi
Attenuation of retinal endothelial cell migration and capillary morphogenesis in the absence of bcl-2.
Kondo, S; Tang, Y; Scheef, EA; Sheibani, N; Sorenson, CM
American Journal of Physiology. Cell Physiology null