Key Documents
MAB1922
Sigma-Aldrich
Anticuerpo Anti-lamininaα2, clon 5H2
ascites fluid, clone 5H2, Chemicon®
Sinónimos:
Laminin M chain, Merosin heavy chain, laminin M, laminin alpha 2 subunit, laminin, alpha 2
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
5H2, monoclonal
species reactivity
human, rabbit, monkey
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
cell culture | mammalian: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... LAMA2(3908)
rhesus monkey ... Lama2(715394)
General description
Elementos de la matriz extracelular, como las lamininas, una familia de glucoproteínas extracelulares heterotrímeras, afectan el desarrollo y la integridad de los tejidos en órganos como el riñón, el pulmón, la piel y el sistema nervioso. Las lamininas actúan como complejos heterotrímeros de cadenas alfa, beta y gamma, y cada tipo de cadena representa una subfamilia diferente de proteínas. Por ejemplo, la subfamilia alfa de las cadenas lamininas es un componente importante de las membranas basales. Para este gen se han encontrado dos variantes de transcripción que producen diferentes isoformas, pero no se ha determinado la naturaleza completa de una de ellas. En mamíferos se han encontrado al menos 15 trímeros distintos de laminina, que contienen varias combinaciones de subunidades 5 alfa, 4 beta y 3 gamma. Tanto la laminina alfa 5 como la alfa 1 prevalecen en los riñones. Los ratones homocigotos para una mutación nula en el gen de la laminina alfa 5 mueren entre los 14 y los 19 días embrionarios con múltiples anomalías de desarrollo. Entre los fenotipos renales se cuentan los glomérulos avasculares, la alteración de la morfogénesis de ramificación y agenesia renal.
Specificity
Experimenta reacción cruzada con la merosina de mono y conejo.
Reacciona con el fragmento de 80 kDa de la cadena M de la merosina humana.
Immunogen
Merosina humana purificada
Application
Categoría de investigación
Estructura celular
Detección de la laminina α2 utilizando este anticuerpo anti-laminina α2, clon 5H2, validado para utilizar en ELISA, CULT, IF, IH, IP y WB.
ELISA:
unión máxima del 50 % a la merosina humana a una dilución 1:50 000 de un lote anterior.
Inmunohistoquímica:
se utilizó una dilución 1:5 000 de un lote anterior para la tinción de cortes musculares con criostato fijados con acetona de 8 µm, antes de la detección con un anticuerpo secundario conjugado con peroxidasa.
Inmunofluorescencia:
se utilizó un lote anterior de este anticuerpo en inmunofluorescencia.
Cromatografía de afinidad:
se utilizó un lote anterior de este anticuerpo en IAP.
Inmunoprecipitación:
se utilizó un lote anterior de este anticuerpo en IP.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Proteínas de la ECM
Quality
Evaluada habitualmente mediante inmunotransferencia Western en lisado de placenta humana.
Análisis mediante inmunotransferencia Western:
una dilución 1:1000 de este lote detectó la laminina α2 (merosina) en 10 μg de lisado de placenta humana.
Target description
80 kDa
Physical form
Líquido ascítico no purificado en tampón sin conservantes.
Sin purificar
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8ºC desde la fecha de recepción.
Recomendaciones de manipulación: Tras su recepción, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG1 y afectar al rendimiento del producto.
Analysis Note
Control
Carcinomas vasculares de mama, neuronas retinianas embrionarias cultivadas y RGC
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Optional
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Kazuma Sugie et al.
International journal of molecular sciences, 19(11) (2018-11-11)
Danon disease, an X-linked dominant cardioskeletal myopathy, is caused by primary deficiency of lysosome-associated membrane protein-2 (LAMP-2). To clarify the clinicopathological features and management, we performed the first nationwide, questionnaire-based survey on Danon disease in Japan. A total of 39
Burcu Balci-Hayta et al.
BMC neurology, 18(1), 207-207 (2018-12-17)
Alpha-dystroglycan (αDG) is an extracellular peripheral glycoprotein that acts as a receptor for both extracellular matrix proteins containing laminin globular domains and certain arenaviruses. An important enzyme, known as Like-acetylglucosaminyltransferase (LARGE), has been shown to transfer repeating units of -glucuronic
Holly Colognato et al.
Development (Cambridge, England), 134(9), 1723-1736 (2007-03-31)
Developmental abnormalities of myelination are observed in the brains of laminin-deficient humans and mice. The mechanisms by which these defects occur remain unknown. It has been proposed that, given their central role in mediating extracellular matrix (ECM) interactions, integrin receptors
Isabelle Nelson et al.
Journal of neuromuscular diseases, 2(3), 229-240 (2015-09-02)
Laminin α2 deficient congenital muscular dystrophy, caused by mutations in the LAMA2 gene, is characterized by early muscle weakness associated with abnormal white matter signal on cerebral MRI. To report on 4 patients with LAMA2 gene mutations whose original clinical
Tobias Willer et al.
Nature genetics, 44(5), 575-580 (2012-04-24)
Walker-Warburg syndrome (WWS) is clinically defined as congenital muscular dystrophy that is accompanied by a variety of brain and eye malformations. It represents the most severe clinical phenotype in a spectrum of diseases associated with abnormal post-translational processing of a-dystroglycan