Key Documents
MAB1794
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-células B humanas (CD19), clon FMC63
clone FMC63, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
B-lymphocyte Surface Antigen B4
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
FMC63, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
isotype
IgG2a
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CD19(930)
General description
BIOQUÍMICA:
p I= 7,0
Specificity
Esta especificidad de este anticuerpo es equivalente a la de los anticuerpos monoclonales CD19 (Zola et al., 1988, 1989), según estudios comparativos, reconocimiento de antígenos y reacción positiva con una línea celular CD19 transfectada. Detecta una glucoproteína de cadena única de 96 kD en la superficie de las células del linaje B humano, incluidas las células pre-B. Las células B pueden detectarse en sangre periférica y tejidos. El anticuerpo reacciona con la mayoría de las neoplasias malignas de células B, como la leucemia linfocítica crónica y la mayoría de los linfomas, pero no con el mieloma múltiple.
Reactividad celular:
Normal: tiñe todos los linfocitos B en la sangre periférica y el bazo. Negativa en granulocitos, monocitos, plaquetas, eritrocitos y linfocitos T.
Clínica:
Leucemia linfocítica crónica de células B (B-CLL) +
Leucemia prolinfocítica (PLL) +
Tricoleucemia (HCL) +
Leucemia linfoblástica aguda común (CALL) +
Leucemia linfoblástica aguda pre-B (pre-B-ALL) +
Leucemia linfoblástica aguda-NULL (NULL-ALL) +
Leucemia linfocítica común T (T-CLL) -
Immunogen
Células Raji
Application
Categoría de investigación
Inflamación e inmunología
Este anticuerpo anti-CD19 de células B humanas, clon FMC63, está validado para utilizarse en FC, IF para la detección del CD19.
Este anticuerpo es útil para el recuento de linfocitos B sanos y el tipado de neoplasias malignas de células B por citometría de flujo e inmunofluorescencia.
USO SUGERIDO DILUCIÓN
Citometría de flujo e inmunofluorescencia indirecta 1:25
Diluir con tampón isotónico. Utilice 50 μl de anticuerpo diluido por 1 x 10E6 de células mononucleares de sangre periférica (PBMC) en 100 μl de disolución tampón.
Subcategoría investigación
Inmunoglobulinas e inmunología
Linkage
Sustituye a: CBL141
Physical form
Presentación: Purificada
Purificado de líquido ascítico de ratón. El anticuerpo se suministra en tampón Tris-HCl 0,1M, NaCl 0,4 M, pH 8,0, que contiene seroalbúmina bovina al 0,2 % y azida sódica al 0,1 %. Las características de cada lote se analizan mediante electroforesis y citometría de flujo.
Storage and Stability
Conservar entre 2 y 8°C, durante un máximo de 6 meses. Durante períodos prolongados, conservar por debajo de -20°C en alícuotas no diluidos. EVITAR CICLOS REPETIDOS DE CONGELACIÓN Y DESCONGELACIÓN.
AVISO: La disolución de reactivo monoclonal contiene acida sódica al 0,1% como conservante. Debido a los posibles riesgos que se derivan de la acumulación de este material en las tuberías, el reactivo utilizado debe desecharse con grandes volúmenes de agua.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Ye Lin et al.
Frontiers in neurology, 13, 808322-808322 (2022-03-18)
Myasthenia gravis (MG) is an autoimmune disease mediated by B cells secreting autoantibodies. Regulatory B (Breg) cells confirmed to have an immunosuppressive function play an important role in many autoimmune diseases. However, what about the changes in Breg cells in
Fabiana Zappala et al.
Science advances, 8(18), eabn4613-eabn4613 (2022-05-07)
Extensive antibody engineering and cloning is typically required to generate new bispecific antibodies. Made-to-order genes, advanced expression systems, and high-efficiency cloning can simplify and accelerate this process, but it still can take months before a functional product is realized. We
Stephanie N Shishido et al.
Journal for immunotherapy of cancer, 12(2) (2024-02-14)
Chimeric antigen receptor (CAR)-T cells are approved for use in the treatment of hematological malignancies. Axicabtagene ciloleucel (YESCARTA) and brexucabtagene autoleucel (TECARTUS) genetically modified autologous T cells expressing an anti-CD19 scFv based on the FMC63 clone have shown impressive response
Christine Ambrose et al.
PloS one, 16(3), e0247701-e0247701 (2021-03-19)
Successful CAR T cell therapy for the treatment of solid tumors requires exemplary CAR T cell expansion, persistence and fitness, and the ability to target tumor antigens safely. Here we address this constellation of critical attributes for successful cellular therapy
Xing Du et al.
Cancer research, 68(15), 6300-6305 (2008-08-05)
B-cell malignancies routinely express surface antigens CD19 and CD22. Immunotoxins against both antigens have been evaluated, and the immunotoxins targeting CD22 are more active. To understand this disparity in cytotoxicity and guide the screening of therapeutic targets, we compared two