Key Documents
MAB16200
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-MGMT, clon MT3.1
clone MT3.1, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
O-6-methylguanine-DNA Methyltransferase, Methylated-DNA--Protein-cysteine Methyltransferase
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
MT3.1, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MGMT(4255)
General description
La O6-metilguanina-ADN metiltransferasa (MGMT) es una proteína reparadora del ADN ubicua que elimina la O6-alquilguanina, principalmente lesiones de O6-metilguanina del ADN dañado. Es un importante contribuyente a la protección celular de los efectos mutágenos, cancerígenos y citotóxicos de la alquilación del ADN. El mecanismo de la acción de la MGMT se basa en la transferencia del grupo alquilo del ADN a un residuo de cisteína aceptor único en la proteína, formando un enlace tioéter estable. La MGMT se clasifica con frecuencia como proteína suicida. La capacidad de reparación de la O6-metilguanina depende del número de moléculas de MGMT que haya en la célula. Existe una correlación entre la aparición de cáncer en varios tejidos y la ausencia de la enzima MGMT. Los niveles elevados de MGMT se traducen en una reducción de los eventos tumorales y una resistencia de los tumores a los agentes alquilantes.
Specificity
La MGMT es una proteína de reparación del ADN de 22 kDa que está presente en todos los tejidos sanos; sin embargo, en un subconjunto de tumores humanos, la MGMT está completamente ausente. Por lo tanto, el anticuerpo MAB16200 puede ser útil en la utilización del la MGMT como marcador de células malignas o premalignas. Debido a que la MGMT repara las lesiones antitumorales potencialmente citotóxicas inducidas en el ADN por ciertos alquilantes quimioterápicos del cáncer (por ejemplo, BCNU, CCNU, DTIC, procarbazinc, temozolomida), los tumores que carecen o tienen niveles bajos de MGMT responderán predeciblemente a la farmacoterapia. Por el contrario, los tumores con niveles elevados de MGMT probablemente serán resistentes a los medicamentos. El anticuerpo anti-MGMT también se puede utilizar para medir la eficacia de los moduladores de la MGMT, como la O-6-bencilguanina, que induce la degradación rápida de la proteína inactivada.
Immunogen
Elaborado contra la MGMT (O-6-metilguanina-ADN metiltransferasa) recombinante humana expresada en E. coli.
Application
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
Citometría de flujo:
un laboratorio independiente utilizó un lote anterior en citometría de flujo (Gerson, 1996).
Inmunoprecipitación:
se utilizó un lote anterior de este anticuerpo en inmunoprecipitación.
Inmunohistoquímica:
se utilizó un lote anterior de este anticuerpo en cortes incluidos en parafina.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Ciclo celular, replicación y reparación del ADN
Utilización del anticuerpo anti-MGMT, clon MT3,1 (anticuerpo monoclonal de ratón) validado en FC, ICC, IHC(P), IP, WB para detectar la MGMT, también conocido como O-6-metilguanina-ADN metiltransferasa, ADN metilado--proteína-cisteína metiltransferasa.
Útil para la detección de MGMT en tejidos humanos, tumores, células o líneas de xenoinjerto. Da débil reactividad cruzada con MGMT de células de ratón, hámster y rata.
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisados Jurkat.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (Western blot):
una dilución 1:500 de este anticuerpo permitió detectar la MGMT en 10 µg de lisados Jurkat.
Target description
22-25 kDa
Physical form
IgG1 monoclonal de ratón purificada en tampón que contiene PB 0,02 M, pH 7,6, NaCl 0,25 mM con azida sódica al 0,1%.
Presentación: Purificada
Proteína A purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8ºC desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Control positivo: Tejido amigdalar, células HeLa, células CEM-CCRF.
Control negativo: Células TK6.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Optional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Manik Chahal et al.
Molecular cancer therapeutics, 11(11), 2440-2450 (2012-09-19)
The dismal prognosis of glioblastoma multiforme (GBM) is mostly due to the high propensity of GBM tumor cells to invade. We reported an inverse relationship between GBM angiogenicity and expression of the DNA repair protein O(6)-methylguanine-DNA methyltransferase (MGMT), which has
Yuichi Sato et al.
Cancer biology & therapy, 8(5), 452-457 (2009-03-24)
Phosphorylation of histone H2AX is a sensitive marker of DNA damage, particularly of DNA double strand breaks. Using multiparameter cytometry we explored effects of etoposide and temozolomide (TMZ) on three glioblastoma cell lines with different p53 status (A172, T98G, YKG-1)
Bianca Maria Scicchitano et al.
Cancer cell international, 18, 136-136 (2018-09-15)
Glioblastoma multiforme (GBM) is a highly aggressive brain tumor in which cancer cells with stem cell-like features, called cancer stem cells (CSCs), were identified. Two CSC populations have been previously identified in GBM, one derived from the GBM area called
Lasse S Kristensen et al.
Journal of neuropathology and experimental neurology, 75(3), 246-255 (2016-02-18)
Methylation of the O(6)-methylguanine-DNA methyltransferase (MGMT) gene is a predictive and prognostic marker in newly diagnosed glioblastoma patients treated with temozolomide but how MGMT methylation should be assessed to ensure optimal detection accuracy is debated. We developed a novel quantitative
Philippe Metellus et al.
Cancer, 115(20), 4783-4794 (2009-07-29)
O(6)-methylguanine-DNA methyltransferase (MGMT) is a key enzyme in the DNA repair process after alkylating agent action. Epigenetic silencing of the MGMT gene by promoter methylation has been associated with longer survival in patients with newly diagnosed glioblastoma multiforme (GBM) who