Documentos clave
LSKMAGN04
Millipore
Sistema de microesferas magnéticas PureProteome NHS FlexiBind
NHS FlexiBind beads are suitable for Immunoprecipitations, purifying nucleic acids, isolating cells and organelles, performing protein-protein interaction studies and many other applications.
Sinónimos:
Sistema de microesferas NHS FlexiBind, Sistema de microesferas magnéticas
About This Item
Código UNSPSC:
41116133
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.56
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
liquid
envase
pkg of 2 mL
fabricante / nombre comercial
PureProteome
técnicas
protein purification: suitable
tamaño de partícula
10 μm
capacidad
>17 μmol/mL, settled beads binding capacity (NHS)
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Las microesferas magnéticas FlexiBind NHS (N-Hidroxisuccinimida) {TM="PureProteome"] proporcionan a los investigadores flexibilidad para unir el ligando de su elección. El único prerrequisito es que la molécula debe contener un grupo amina primario libre. Las microesferas NHS FlexiBind se utilizan para la generación de microesferas de afinidad personalizadas para la unión a ligandos diana y la purificación de proteínas.
Aplicación
El sistema de microesferas magnéticas FlexiBind NHS PureProteome se ha utilizado en coinmunoprecipitación[1] y purificación por afinidad.[2]
Información legal
PureProteome is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
53.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
12.0 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
Ling Liu et al.
European journal of pharmacology, 858, 172520-172520 (2019-07-07)
The metabolic disorder of succinate in myocardial tissue during ischemia-reperfusion can lead to the myocardial oxidative injury. The activation of succinate dehydrogenase (SDH) plays a vital role in the process. Silent information regulator 5 (Sirt5), a nicotinamide adenine dinucleotide (NAD)-dependent
Zakhar O Shenkarev et al.
Journal of neurochemistry, 155(1), 45-61 (2020-03-31)
Lynx1 is a GPI-tethered protein colocalized with nicotinic acetylcholine receptors (nAChRs) in the brain areas important for learning and memory. Previously, we demonstrated that at low micromolar concentrations the water-soluble Lynx1 variant lacking GPI-anchor (ws-Lynx1) acts on α7-nAChRs as a