LSKMAGD12-1
Reactivos del kit de reducción de albúmina/IgG PureProteome™
About This Item
Código UNSPSC:
41116133
NACRES:
NA.32
Productos recomendados
Información legal
PureProteome is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable