Key Documents
LIF1050
Sigma-Aldrich
Factor inhibidor de la leucemia humano
50 µg, human recombinant LIF protein, expressed in E. coli, suitable for stem cell culture
Sinónimos:
Human LIF Protein, Human Leukemia Inhibitory Factor, LIF, hLIF Recombinant Protein
About This Item
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
biological source
human
Quality Level
assay
>95% (SDS-PAGE)
form
liquid
specific activity
≥1 x 10(E8) U/mg
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
100 μg/mL
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
<0.1 ng/mg Endotoxin (of LIF)
input
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
Gene Information
human ... LIF(3976)
General description
El LIF humano es una proteína de 19,7 kDa que contiene 181 restos de aminoácidos. El LIF humano recombinante no glucosilado, expresado en E. coli, es indistinguible del LIF nativo en cuanto a sus actividades biológicas in vitro. Los LIF maduros humano y murino exhiben una identidad de secuencia del 78 % de aminoácidos. El LIF humano es igualmente activo en células humanas y de ratón. El LIF de ratón es aproximadamente 1000 veces menos activo que el LIF humano en las células humanas.
El factor inhibidor de la leucemia (LIF) es un factor linfoide que promueve el mantenimiento a largo plazo de las células madre embrionarias al suprimir la diferenciación espontánea. El LIF presenta una serie de otras actividades, entre ellas la diferenciación de las neuronas colinérgicas, el control de la pluripotencia de las células madre, el metabolismo óseo y graso, la mitogénesis de ciertas líneas celulares dependientes del factor y la promoción de la producción de megacariocitos in vivo.
Origen del producto: el hLIF se expresa en E. coli como una proteína de fusión con GST utilizando el sistema de expresión pGEX, escindido del resto GST con trombina y purificado mediante cromatografía HPLC.
Application
Categoría de investigación
Investigación en células madre
Proteína LIF recombinante humana, 50 µg, expresada en E. coli, adecuada para cultivo de células madre
Unit Definition
Actividad específica: donde 50 unidades se definen como la cantidad de LIF humano requerido para inducir diferenciación en el 50 % de las colonias M1 en cultivos de 1 ml en agar.
Physical form
Líquido en PBS, pH 7,4 y Tween 20 al 0,02 %. No se han añadido conservantes.
Storage and Stability
Conservar entre 2 y 8°C durante 6 a 12 meses. Las diluciones deben hacerse en disolución tampón o medio al que se hayan añadido proteína (por ejemplo, BSA al 1%) o Tween 20.
Analysis Note
Actividad específica: La actividad del LIF humano viene determinada por su capacidad para inducir diferenciación de las células leucémicas mieloides M1. La concentración mínima detectable del LIF humano en este ensayo es de 0,5 ng/ml.
Ha dado resultados negativos en pruebas asépticas y de micoplasmas.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se especifique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico
in vitro
, usos terapéuticos ex vivo o
in vivo
o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
ETIQUETA DE LICENCIA - USO RESTRINGIDO AL USO EXPERIMENTAL ÚNICAMENTE
El factor inhibidor de la leucemia («LIF») está protegido por las patentes estadounidenses número 5.443.825 y 5.750.654 y las patentes canadienses 1.341.581 y 1.341.469 propiedad de AMRAD Corporation Ltd.y autorizado en exclusiva a Millipore para usos experimentales. El uso de este producto está limitado exclusivamente a la investigación y no puede utilizarse para fines comerciales, como la creación o desarrollo de otros productos experimentales a partir de este producto o su uso como componente de un kit para investigación. Este producto no está previsto para su uso en humanos ni para fines diagnósticos.
El comprador puede negarse a aceptar las condiciones de esta etiqueta de licencia devolviendo este producto sin abrir y recibirá el reembolso completo del precio de compra pagado.
Las entidades con ánimo de lucro o entidades de investigación comercial que adquieran este producto deberán ejecutar una licencia comercial separada con Millipore en los tres meses siguientes a la compra. Los investigadores no pueden transferir este producto o sus derivados a investigadores que realicen investigación comercial en otras organizaciones sin ánimo de lucro o en organizaciones con fines lucrativos, sin el consentimiento expreso por escrito de Millipore y sin que esas entidades tengan una licencia expresa de Millipore para el uso del producto. Aparte de lo dispuesto específicamente en este documento, un cesionario de este producto no tendrá derecho a transferir este producto o sus derivados a ninguna otra persona o entidad.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Satyabrata Das et al.
Nature biotechnology, 38(3), 297-302 (2020-02-26)
The scarcity of donor organs may be addressed in the future by using pigs to grow humanized organs with lower potential for immunological rejection after transplantation in humans. Previous studies have demonstrated that interspecies complementation of rodent blastocysts lacking a
Artículos
Leukemia Inhibitory Factor (LIF) is a stem cell growth factor used for the in vitro culture of pluripotent mouse embryonic stem cells (ES cells).