KN50A10TT1
Opticap® XL10 Polygard® CN
inlet connection diam. 1.5 in., pore size 5.0 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm)
Sinónimos:
Opticap XL10 Polygard CN 5.0 μm 1-1/2 in. TC/TC
About This Item
Productos recomendados
material
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
silicone seal
Quality Level
reg. compliance
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
manufacturer/tradename
Opticap®
parameter
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 20 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
80 psig max. inlet pressure
L
33.5 cm (13.2 in.)
cartridge nominal length
10 in. (25 cm)
diam.
10.7 cm (4.2 in.)
filtration area
0.42 m2
inlet connection diam.
1.5 in.
inlet to outlet W
33.5 cm (13.2 in.)
outlet connection diam.
1.5 in.
impurities
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
gravimetric extractables
≤55 mg/capsule
matrix
Polygard®-CN
pore size
5.0 μm nominal pore size
5.0 μm pore size
input
sample type liquid
fitting
inlet sanitary flange
38 mm (1 1/2 in.) inlet/outlet sanitary flange
outlet sanitary flange
General description
Features and Benefits
Packaging
Other Notes
- Retención de organismos: microorganismos
- Modo de acción: filtración (exclusión por tamaño)
- Aplicación: BioProcessing
- Indicaciones de uso: reducción o eliminación de los microorganismos o de la contaminación microbiana
- Instrucciones de uso: Consulte la sección de instalación del manual del usuario de las cápsulas OPTICAP® XL y las cápsulas OPTICAP® XLT
- Condiciones de almacenamiento: guardar en un lugar seco
- Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Linkage
Preparation Note
3 ciclos de 30 min en autoclave a 126 °C; no esterilizable mediante vapor en línea