Documentos clave
JM-1L-BK
Millipore
Anti-B (clon LB-2) , FFMU
Anti-B from the clone LB-2, Murine IgM, Intermediate for further manufacturing use
Sinónimos:
Anti-B (clone LB-2), FFMU
About This Item
Código UNSPSC:
41116102
NACRES:
NA.41
Note: For further information on price, availability or to place an order, please contact us
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
unpurified
clon
LB-2, monoclonal
Formulario
liquid
envase
pack of 1 L
concentración
3-15 mg/mL protein (Total Protein Range)
técnicas
agglutination assay: suitable
pH
6.7-7.7
isotipo
IgM
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Sobrenadante de cultivo celular concentrado normalizado que ha sido diafiltrado con disolución salina tamponada con fosfato.
Para la formulación de reactivos o dispositivos para la determinación de grupos sanguíneos Anti-B o Anti-A+B.
El anticuerpo reacciona fuertemente con todas las formas comunes del antígeno B. Tiene la ventaja de no aglutinar los glóbulos rojos A u O no modificados o tratados con enzimas, o los glóbulos rojos A<sub>1</sub> con el antígeno B 'adquirido'.
Contiene azida sódica al 0,1 % (p/v) ; vida útil: 24 meses desde la fecha de filtración.
Con licencia de la FDA de EE.UU. bajo un acuerdo de fabricación compartido.
Aplicación
Intermediario de anticuerpo para uso ulterior en fabricación.
Producción de un producto o dispositivo para determinación del grupo sanguíneo in vitro.
Información legal
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cláusula de descargo de responsabilidad
Reactivo parcialmente procesado sólo para la fabricación posterior de productos no inyectables. No se ha determinado la ausencia de todos los antígenos víricos. No hay patrón de potencia estadounidense. No utilizar si está turbio. Contiene azida sódica al 0,1 %<nbsp/>(p/v)
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable