Key Documents
IPVH304F0
Millipore
Immobilon® -P PVDF Membrane
10 sheets, 26 cm x 26 cm, 0.45 µm pore size, transfer membrane
Sinónimos:
Western blotting membrane, blotting membrane, transfer membrane
About This Item
UNSPSC Code:
41105339
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.22
product name
Membrana de PVDF Immobilon®-P, 10 sheets, 26 cm x 26 cm, 0.45 µm pore size, Hydrophobic PVDF Transfer Membrane for western blotting.
material
PVDF membrane
plain filter
white filter
Quality Level
feature
hydrophobic
manufacturer/tradename
Immobilon®
technique(s)
dot blot: suitable
western blot: suitable
filter L × W
26 cm × 26 cm
pore size
0.45 μm pore size
capacity
160 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
215 μg/cm2 adsorption capacity (BSA)
294 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
compatibility
for use with Amido black
for use with CPTS
for use with Colloidal gold
for use with Coomassie brilliant blue
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby
for use with Toluidine blue
for use with Transillumination
detection method
chemiluminescent
colorimetric
fluorometric
radioactive
shipped in
ambient
General description
La membrana de PVDF Immobilon®-P es una membrana de transferencia de fluoruro de polivinilideno (PVDF) original y más utilizada para inmunotransferencia Western. Tiene un tamaño de poro de 0,45 μm y se recomienda para la transferencia de proteínas de >20 kDa. La membrana Immobilon®-P tiene una excelente retención de proteínas, una gran fuerza física y una amplia compatibilidad química, lo que la hace ideal para una variedad de aplicaciones de tinción y reanálisis en métodos de inmunodetección.
Application
La membrana de PVDF Immobilon®-P se ha utilizado en inmunoelectrotransferencia.
Features and Benefits
  • Compatible con una gran variedad de métodos de detección: técnicas radioactivas, cromogénicas y quimioluminiscentes.
  • La gran adsorción y retención de las proteínas garantiza una mayor sensibilidad
  • Desprovista de grietas o rizos como la nitrocelulosa. Se puede cortar sin fracturar y reutilizar varias veces.
  • Elimina la necesidad de bloqueo y reduce los tiempos de detección hasta en 2 horas.
Legal Information
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Tomohiko Mori et al.
Surgery, 138(1), 71-77 (2005-07-09)
Tumor necrosis factor-related, apoptosis-inducing ligand (TRAIL) is a potent inducer of apoptosis in a wide variety of tumor cells, but it does not cause toxicity in the majority of normal cells. Therefore, TRAIL could become a suitable agent for anticancer
Eri Sugawara et al.
Autophagy, 16(5), 946-955 (2019-09-06)
We aimed to investigate the involvement of macroautophagy/autophagy in autoimmunity in rheumatoid arthritis (RA) through citrullination of VIM (vimentin) and its interaction with MHC class II in synovial fibroblasts (SFs). The cell surface expression of MHC class II and B7
Maria C Todd et al.
Oncology letters, 10(1), 156-162 (2015-07-15)
Tumor-specific deregulated expression of claudins, integral membrane proteins found in tight junctions (TJs), has indicated a possible role for TJ disruption in cancer progression. The current study demonstrates the marked overexpression of claudin-3 protein in two breast cancer cell lines