Key Documents
IPAKGARH1
Milli-Q
Módulo de pretratamiento IPAK Gard®
This product is replaced with IPAKGARDH1. Search to Explore!
Sinónimos:
Módulo de pretratamiento IPAK Gard® H 3-5
About This Item
UNSPSC Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NB.85
Quality Level
feature
For optimal protection of the reverse osmosis membrane
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
IPAK Gard®
H
39.5 cm (15.5 in.)
input
feed water nature potable tap water (with hardness (as CaCO3) > 300 ppm)
compatibility
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
General description
El módulo de pretratamiento IPAK Gard® 3-5 H proporciona protección óptima a la membrana de ósmosis inversa (RO) frente al agua dura, mejorando el rendimiento de su sistema y ampliando su vida útil.
Para utilizar con los sistemas de purificación de agua Milli-Q® IQ 7003/05, Milli-Q® IX 7003/05 y Milli-Q® EQ 7008/16.
Features and Benefits
  • El carbón activado protege contra el cloro libre.
  • Las microesferas de polifosfato protegen contra la formación de incrustaciones y precipitados.
  • Filtro de profundidad protege contra partículas y coloides.
  • El 63% de los proveedores de repuestos cuentan con la certificación del sistema de gestión medioambiental ISO 14001.
Legal Information
IPAK GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Confíe siempre en su ciencia con el agua ultrapura Milli-Q®. Descubra nuestra oferta ampliada de sistemas para encontrar la solución de agua de laboratorio que satisfaga plenamente los requisitos y restricciones de su laboratorio.
Confíe siempre en su ciencia con el agua ultrapura Milli-Q®. Descubra nuestra oferta ampliada de sistemas para encontrar la solución de agua de laboratorio que satisfaga plenamente los requisitos y restricciones de su laboratorio.
Confíe siempre en su ciencia con el agua ultrapura Milli-Q®. Descubra nuestra oferta ampliada de sistemas para encontrar la solución de agua de laboratorio que satisfaga plenamente los requisitos y restricciones de su laboratorio.