HT17MG-14K-PX25
Panel de microesferas magnéticas de TH17 humana MILLIPLEX® premezcladas - 25 analitos - Análisis múltiple para inmunología
Simultaneously analyze multiple Th17 cytokine and chemokine biomarkers with the Th17 Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology, in human serum, plasma and cell culture samples.
Sinónimos:
Human Th17 cytokine multiplex kit, Luminex® human Th17 cytokine immunoassay, Millipore human Th17 cytokine panel
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Milliplex®
assay range
accuracy: 79-107%
standard curve range: 1-5000 pg/mL
(IL-10)
standard curve range: 10-40,000 pg/mL
(IFNγ)
standard curve range: 12-50,000 pg/mL
(IL-17A & IL-2)
standard curve range: 24-100,000 pg/mL
(IL-17 & IL-4)
standard curve range: 3-10,000 pg/mL
(IL-6 & TNFα)
standard curve range: 336-1,500,000 pg/mL
(IL-23)
standard curve range: 37-150,000 pg/mL
(IL-22 & TNFβ)
standard curve range: 488-2,000,000 pg/mL
(IL-17E/IL-25)
standard curve range: 49-200,000 pg/mL
(IL-28a & IL-31)
standard curve range: 5-20,000 pg/mL
(MIP-3α, IL-1β, IL-12 (p70), IL-15, IL-21 & IL-33)
standard curve range: 6-25,000 pg/mL
(IL-5)
standard curve range: 61-250,000 pg/mL
(GM-CSF & IL-27)
standard curve range: 7-30,000 pg/mL
(IL-13)
standard curve range: 9-35,000 pg/mL
(IL-9)
technique(s)
multiplexing: suitable
compatibility
configured for Premixed
detection method
fluorometric (Luminex xMAP)
shipped in
wet ice
General description
Las células Th17 participan en la eliminación de bacterias y hongos extracelulares. Son abundantes en la lámina propia intestinal y funcionan como barrera contra los patógenos invasores. Cantidades excesivas de células Th17 han sido implicadas en la patogenia de varias enfermedades autoinmunitarias, como la esclerosis múltiple, la psoriasis, la diabetes juvenil, la artritis reumatoide, la enfermedad de Crohn y la uveítis autoinmunitaria. Además, las células Th17 desempeñan un papel importante en el desarrollo, la progresión y la metástasis tumorales, posiblemente mediante la promoción y la inhibición del crecimiento tumoral.
El panel de microesferas magnéticas premezcladas TH17 humanas MILLIPLEX® es un kit de 25 analitos que se utiliza para la cuantificación simultánea de los siguientes analitos en muestras de suero, plasma o sobrenadante de cultivo: GM-CSF, IFN-γ, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-9, IL-10, IL-12 (p70), IL-13, IL-15, IL-17A, IL-17F, IL-17E/IL-25, IL-21, IL-22, IL-23, IL-27, IL-28A, IL-31, IL-33, MIP-3α/CCL20, TNF-α y TNFβ.
La plataforma Luminex® xMAP® utiliza un formato de inmunoanálisis con microesferas magnéticas para conseguir la velocidad y la sensibilidad ideales destinadas a cuantificar varios analitos simultáneamente, lo que mejora de manera notable la productividad al tiempo que conserva un valioso volumen de muestra.
Tipo de panel: Citocinas/quimiocinas
Specificity
La reactividad cruzada entre los anticuerpos y cualquiera de los otros analitos de este panel es indetectable o insignificante.
application
- Analitos: GM-CSF, IFN-γ, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-9, IL-10, IL-12 (p70), IL-13, IL-15, IL-17A, IL-17F, IL-17E/IL-25, IL-21, IL-22, IL-23, IL-27, IL-28A, IL-31, IL-33, MIP-3α/CCL20, TNF-α, TNFβ
- Tipo de muestra recomendado: Muestras de suero, plasma y cultivo celular
- Dilución de la muestra recomendada: pura
- Tiempo de ejecución del análisis: Durante la noche
- Categoría de investigación: Inflamación e inmunología
Storage and Stability
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
target_organs
Respiratory Tract
Storage Class