Documentos clave
HSTCMAG28SPMX13
Millipore
Panel de células T de alta sensibilidad humana MILLIPLEX® - para 13 analitos - Ensayo múltiple de inmunología
Simultaneous analyze low levels of cytokine and chemokine biomarker with the High Sensitivity Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology, in human serum, plasma and cell culture samples.
Sinónimos:
Human high-sensitivity cytokine multiplex kit, Luminex® human high-sensitivity cytokine immunoassay, Millipore human high-sensitivity cytokine panel
About This Item
Código UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.47
Nivel de calidad
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Milliplex®
assay range
accuracy: 98-107%
sensitivity: 0.11-8.17 pg/mL
(Overnight Incubation minDC)
standard curve range: 0.18-750 pg/mL
(IL-6)
standard curve range: 0.24-1,000 pg/mL
(IL-13)
standard curve range: 0.31-1,250 pg/mL
(IL-8)
standard curve range: 0.37-1,500 pg/mL
(IL-7)
standard curve range: 0.45-1,750 pg/mL
(TNFα)
standard curve range: 0.49-2,000 pg/mL
(IL-1β)
standard curve range: 0.49-2,000 pg/mL
(IL-12 (p70))
standard curve range: 0.49-2,000 pg/mL
(IL-2)
standard curve range: 0.49-2,000 pg/mL
(IL-5)
standard curve range: 0.61-2,500 pg/mL
(IFNγ)
standard curve range: 1.22-5,000 pg/mL
(GM-CSF)
standard curve range: 1.46-6,000 pg/mL
(IL-10)
standard curve range: 1.83-7,500 pg/mL
(IL-4)
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
técnicas
multiplexing: suitable
compatibilidad
configured for Premixed
método de detección
fluorometric (Luminex xMAP)
Condiciones de envío
wet ice
Descripción general
Las citocinas son polipéptidos inmunomoduladores que desempeñan un papel clave en las respuestas inmunitarias adaptativas e innatas. Término genérico, “citocinas” abarca las miocinas (producidas por las células musculares), las linfocinas (producidas por las células Th activadas), las interleucinas (que actúan como mediadores entre las células T) y las quimiocinas (responsables de la migración de las células T). Las citocinas, uno de los mecanismos reguladores del sistema inmunitario, actúan en las fases de reconocimiento, activación o efectora de una respuesta inmunitaria, modulando el desarrollo y las actividades funcionales de los subtipos de células T, células B y células mieloides. Por consiguiente, la investigación en la que intervienen citocinas desempeña un papel significativo en el logro de una comprensión más profunda del sistema inmunitario y de su respuesta polifacética a la mayoría de los antígenos, en especial las respuestas que componen el proceso inflamatorio. En muchos cuadros clínicos y subclínicos de una enfermedad, como las enfermedades autoinmunitarias, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, los trastornos neurológicos y el cáncer, se observan bajos niveles de inflamación. Por consiguiente, medir niveles de picogramos de las citocinas es fundamental para comprender la patogenia de estas enfermedades.
El panel de microesferas magnéticas de células T humanas de alta sensibilidad MILLIPLEX® debe utilizarse para la cuantificación simultánea de cualquiera o todos los analitos siguientes en muestras de plasma, suero y sobrenadantes de cultivos celulares o tisulares humanos: Fractalquina, GM-CSF, IFNγ, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-10, IL-12 (P70), IL-13, IL-17A, IL-21, IL-23, ITAC, MIP-1α, MIP-1β, MIP-3α
y TNFα.
La plataforma Luminex® xMAP® utiliza un formato de inmunoanálisis con microesferas magnéticas para conseguir la velocidad y la sensibilidad ideales destinadas a cuantificar varios analitos simultáneamente, lo que mejora de manera notable la productividad al tiempo que conserva un valioso volumen de muestra.
Tipo de panel: Citocinas/quimiocinas
Especificidad
Reactividad cruzada
No hay reactividad cruzada detectable dentro del panel.
Aplicación
  • Analitos: GM-CSF, IFNγ, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-10, Il-12 (p70), IL-13, TNF-α
  • Debido a que existen características únicas en cuanto a la preparación de las muestras y la preparación del ensayo, lea el protocolo completo antes de ejecutar el análisis.
  • Tipo de muestra recomendado: suero, plasma o lisado tisular/celular y sobrenadante de cultivo
  • Tiempo de ejecución del análisis: Durante la noche
  • Categoría de investigación: inflamación e inmunología
  • Subcategoría de investigación: respuesta inmunitaria, trastornos metabólicos, enfermedad inflamatoria crónica, enfermedad cardiovascular, neurociencia
Ligadura / enlace
Sustituye a: HSCYMAG60SPMX13
Almacenamiento y estabilidad
Almacenamiento recomendado para los componentes del kit a 2 - 8°C.
Otras notas
Póngase en contacto con el servicio técnico para conocer la linealidad de la dilución.
Sensibilidad: Consulte el protocolo del kit para conocer las sensibilidades individuales del ensayo.
Información legal
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Cláusula de descargo de responsabilidad
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Órganos de actuación
Respiratory Tract
Visite la Librería de documentos
Pavlos Msaouel et al.
Oncotarget, 8(26), 42149-42158 (2017-02-09)
No biomarkers are available to predict relative clinical benefit from targeted therapies in patients with non-clear cell renal cell carcinoma (nccRCC). To identify candidate predictive markers, we investigated a set of cytokines and angiogenic factors (CAFs) in previously untreated patients
Tatum Sevenoaks et al.
Brain, behavior, and immunity, 91, 65-73 (2020-08-30)
HIV-exposed uninfected (HEU) children may have altered immune regulation and poorer neurodevelopment outcomes compared to their HIV-unexposed (HU) counterparts. However, studies investigating the association of maternal and infant inflammation with neurodevelopment in HEU children are limited and longitudinal data are
Emily Han-Chung Hsiue et al.
Science (New York, N.Y.), 371(6533) (2021-03-03)
TP53 (tumor protein p53) is the most commonly mutated cancer driver gene, but drugs that target mutant tumor suppressor genes, such as TP53, are not yet available. Here, we describe the identification of an antibody highly specific to the most
Marina E Brown et al.
Experimental eye research, 207, 108581-108581 (2021-04-19)
Fungal keratitis (FK) pathology is driven by both fungal growth and inflammation within the corneal stroma. Standard in vitro infection models ̶ involving co-culture of the pathogen and the corneal cells in tissue culture medium ̶ are sufficient to probe
Ashley M Henneghan et al.
Journal of neuroimmunology, 320, 38-47 (2018-05-16)
The purpose of this study is to explore 13 cytokine predictors of chemotherapy-related cognitive impairment (CRCI) in breast cancer survivors (BCS) 6 months to 10 years after chemotherapy completion using a multivariate, non-parametric approach. Cross sectional data collection included completion of a