HMHEMAG-34K
Panel de microesferas magnéticas de hormonas metabólicas humanas MILLIPLEX® - Ensayo múltiple de inmunología
The Human Metabolic Hormone Panel, using the Luminex xMAP technology, enables the simultaneous analysis of 13 protein biomarkers in human serum, plasma and cell/tissue culture samples.
Sinónimos:
human metabolic hormone immunoassay panel, luminex human metabolic hormone multiplex assay, millipore human metabolism multiplex kit
About This Item
Productos recomendados
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Milliplex®
assay range
accuracy: 101%
(Glucagon)
accuracy: 102%
(Leptin)
accuracy: 103%
(GIP)
accuracy: 103%
(GLP-1 (Total))
accuracy: 105%
(Ghrelin (Active))
accuracy: 106%
(MCP-1)
accuracy: 97%
(TNFα)
accuracy: 99%
(C-Peptide)
sensitivity: 0.5 pg/mL
(MinDC+2SD; TNF?)
sensitivity: 1.1 pg/mL
(MinDC+2SD; GIP)
sensitivity: 13 pg/mL
(MinDC+2SD; IL-6)
sensitivity: 14 pg/mL
(MinDC+2SD; Ghrelin (Active))
sensitivity: 14 pg/mL
(MinDC+2SD; MCP-1)
sensitivity: 146 pg/mL
(MinDC+2SD; PYY)
sensitivity: 15 pg/mL
(MinDC+2SD; Amylin (Total))
sensitivity: 16 pg/mL
(MinDC+2SD; C-Peptide)
sensitivity: 16 pg/mL
(MinDC+2SD; Glucagon)
sensitivity: 160 pg/mL
(MinDC+2SD; Insulin)
sensitivity: 2.4 pg/mL
(MinDC+2SD; GLP-1 (Active))
sensitivity: 2.9 pg/mL
(MinDC+2SD; PP)
sensitivity: 28 pg/mL
(MinDC+2SD; Amylin (Active))
sensitivity: 64 pg/mL
(MinDC+2SD; Leptin)
sensitivity: 7.3 pg/mL
(MinDC+2SD; GLP-1 (Total))
standard curve range: 0.69-500 pg/mL
(TNFα)
standard curve range: 1.4-1,000 pg/mL
(GIP)
standard curve range: 13.7-10,000 pg/mL
(Amylin (Active))
standard curve range: 13.7-10,000 pg/mL
(Amylin (Total))
standard curve range: 13.7-10,000 pg/mL
(Ghrelin (Active))
standard curve range: 13.7-10,000 pg/mL
(Glucagon)
standard curve range: 13.7-10,000 pg/mL
(IL-6)
standard curve range: 13.7-10,000 pg/mL
(MCP-1)
standard curve range: 13.7-10,000 pg/mL
(PYY)
standard curve range: 137-100,000 pg/mL
(Insulin)
standard curve range: 137-100,000 pg/mL
(Leptin)
standard curve range: 2.7-2,000 pg/mL
(GLP-1 (Active))
standard curve range: 2.7-2,000 pg/mL
(GLP-1 (Total))
standard curve range: 2.7-2,000 pg/mL
(PP)
standard curve range: 27.4-20,000 pg/mL
(C-Peptide)
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
(C-Peptide)
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
(GIP)
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
(GLP-1 (Active))
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
(GLP-1 (Total))
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
(Ghrelin (Active))
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
(Glucagon)
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
(IL-6)
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
(Insulin)
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
(Leptin)
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
(MCP-1)
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
(PP)
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
(PYY)
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
(TNFα)
inter-assay cv: <20%
intra-assay cv: <10%
(Amylin (Active))
inter-assay cv: <20%
intra-assay cv: <10%
(Amylin (Total))
technique(s)
multiplexing: suitable
detection method
fluorometric (Luminex xMAP)
shipped in
wet ice
General description
El panel de hormonas metabólicas humanas MILLIPLEX® es un kit de 15 analitos, 13-plexados, que se utiliza para la cuantificación simultánea de cualquiera o todos los analitos siguientes en muestras de suero, plasma y cultivo celular o tisular: Amilina (activa) o amilina (total), péptido C, Ghrelin (activo), GIP, GLP-1 (activo) o GLP-1 (total), glucagón, IL-6, insulina, leptina, MCP-1, PP, PYY, TNFα. Este kit tiene un formato de 96 pocillos, contiene un cóctel estándar liofilizado, dos controles de calidad de ensayo internos y puede medir hasta 38 muestras por duplicado.
La plataforma Luminex® xMAP® utiliza un formato de inmunoanálisis con microesferas magnéticas para conseguir la velocidad y la sensibilidad ideales destinadas a cuantificar varios analitos simultáneamente, lo que mejora de manera notable la productividad al tiempo que conserva un valioso volumen de muestra.
Tipo de panel: Metabolismo
Application
- Analitos: Amilina (activa), amilina (total), péptido C, Ghrelin (activo), GIP (total), GLP-1 (activo), GLP-1 (total), glucagón, IL-6, insulina, leptina, MCP-1(CCL2), polipéptido pancreático (PP), PYY (total) , TNF-α
- NOTA: Los siguientes analitos no pueden analizarse simultáneamente: Amilina (activa) y amilina (total); GLP-1 (activo) y GLP-1 (total).
- Tipo de muestra recomendado: Suero, plasma y sobrenadantes o lisados de cultivo celular o tisular humanos
- Dilución recomendada de la muestra: 25 μl por pocillo de suero o plasma sin diluir; las muestras de cultivo celular o tisular pueden utilizarse sin diluir o diluidas con un medio de control adecuado NOTA: Los siguientes analitos requieren la adición de inhibidores de proteasa a las muestras de suero o plasma (consulte la sección de recogida y almacenamiento de muestras del protocolo para más detalles): GLP-1 (inhibidor de la DPPIV); amilina (cóctel de inhibidores de proteasas); glucagón (aprotinina); Ghrelin (activo) (inhibidor de proteasas de serina).
- Tiempo de ejecución del ensayo: Durante la noche (16-18 horas) a 2-8°C
- Categoría de investigación: Metabolismo
- Subcategoría de investigación: metabolopatías
Features and Benefits
Linkage
Other Notes
Legal Information
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Contenido relacionado
Multiplex immunoassays save time and sample volume in metabolic syndrome research, providing comprehensive insights into related conditions.
Multiplex immunoassays save time and sample volume in metabolic syndrome research, providing comprehensive insights into related conditions.
Multiplex immunoassays save time and sample volume in metabolic syndrome research, providing comprehensive insights into related conditions.
Multiplex immunoassays save time and sample volume in metabolic syndrome research, providing comprehensive insights into related conditions.